Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs00897512_s1
          A Gene Symbol is not available because the non-coding assay was designed to a GenBank RNA or EST accession that does not map to an Entrez Gene ID.



          Species:
          Human
          Assay Type:
          Non-coding
          Assay ID Hs00897512_s1
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details


          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Homo sapiens 1700 Inventoried

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11386992 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11386985 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11386983 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11386994 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11386979 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11386984 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P17236252 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11386973 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P32047527 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P17236250 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11386988 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11387033 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11387044 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11387039 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11387014 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11387030 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11386963 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11386957 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11386993 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11387042 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P32047613 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P32047594 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P32047507 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P17236255 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P32047503 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P32047582 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P17236249 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P32047508 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11386970 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11386949 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P32047511 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P17236256 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11386962 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P32047560 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11386986 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11387016 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11387024 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11386967 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P17236257 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P32047518 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P32047568 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P32047571 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11387023 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11386945 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11386953 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11387035 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11386974 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P32047506 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P17236267 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P32047607 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11387020 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P32047588 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P32047604 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11386960 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11387037 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11386999 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P32047531 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P32047579 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P32047532 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11387011 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11387026 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11387021 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P32047513 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P32047609 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11387013 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11386981 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P32047510 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11386989 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P17236263 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P32047566 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11387001 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11387004 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P32047523 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11386996 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P32047596 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P32047517 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11386948 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P32047611 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11387007 - -
          Agilent Whole Human Genome Oligo Microarray 4x44K 28134 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 11872 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K G4112F A_24_P324301 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Gene 1.1 ST Array 8070328 - -
          Affymetrix HT HG-U133+ PM Array Plate 1566927_PM_at - -
          Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1566926_PM_at - -
          Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1566927_at - -
          Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1566927_PM_at - -
          Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1566926_at - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1566926_at2 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1566926_at1 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1566927_at9 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1566927_at7 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1566927_at2 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1566927_at4 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1566926_at7 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1566927_at5 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1566927_at11 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1566926_at8 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1566926_at3 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1566926_at11 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1566927_at3 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1566927_at1 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1566927_at10 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1566926_at5 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1566926_at6 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1566926_at9 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1566926_at4 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1566927_at8 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1566926_at10 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1566927_at6 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 231158 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-l697b:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline