Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs00905195_s1
          See other LINC00567 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          LINC00567
          Gene Name:
          long intergenic non-protein coding RNA 567
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.13: 110809676 - 110813084 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs00905195_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: LINC00567
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_135280.1 1 1002 73
          GenBank mRNA BC035264.1 - 1 1002 73

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect transcript(s) from off target gene(s). Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Homo sapiens 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09136188 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09136153 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29585157 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09136174 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09136160 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P16670837 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09136185 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09136175 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09136184 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29585182 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09136158 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P16670817 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09136173 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09136197 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09136176 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29585186 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09136178 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09136191 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09136170 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09136162 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09136187 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P16670816 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09136202 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09136189 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P16670819 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09136180 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09136199 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29585155 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29585191 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29585213 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09136179 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09136151 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29585163 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09136190 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09136181 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29585211 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29585212 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29585209 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09136169 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09136200 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29585179 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P09136198 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3692984 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 7806 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_33_P3692984 - -
          Agilent Human 1B Microarray G4111A A_32_P308447 - -
          Agilent Human 1B Microarray G4111A A_32_P320428 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix HT HG-U133+ PM Array Plate 1559079_PM_at - -
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1300009807.hg.1 ENST00000569854.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1300009807.hg.1 ENST00000569854.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1300009807.hg.1 ENST00000569854.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1300009807.hg.1 ENST00000569854.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1300009807.hg.1 ENST00000569854.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1300009807.hg.1 ENST00000569854.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1300009807.hg.1 ENST00000569854.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1300009807.hg.1 ENST00000569854.1 Ensembl
          Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1559079_at - -
          Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1559079_PM_at - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1559079_at1 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1559079_at9 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1559079_at8 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1559079_at7 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1559079_at5 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1559079_at11 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1559079_at10 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1559079_at2 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1559079_at3 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1559079_at4 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1559079_at6 - -
          Human Genome U95 Set 66710_PM_at - -
          Human Genome U95 Set 66710_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 232901 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline