Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs00920949_s1
          See other OR52N1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          OR52N1
          Gene Name:
          olfactory receptor family 52 subfamily N member 1
          Gene Aliases:
          OR11-61
          Chromosome Location:
          Chr.11: 5787854 - 5788816 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs00920949_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: OR52N1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001001913.1 NP_001001913.1 1 900 86

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC1100009944.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC11001343.hg.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Homo sapiens 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene OR52N1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ArrayStar ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28015374 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28015419 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07616296 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28015405 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07616320 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28015385 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07616294 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28015411 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28015412 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28015408 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28015403 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28015410 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07616288 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28015388 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28015418 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28015393 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07616291 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28015372 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28015387 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07616321 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28015415 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28015421 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28015380 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28015389 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P16416320 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P16416325 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28015414 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07616293 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28015400 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28015386 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28015402 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28015381 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28015384 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28015404 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07616303 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28015417 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28015401 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28015406 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07616310 - -
          Agilent SurePrint G3 Human CNV Microarray 2x400K 362623 - -
          Agilent SurePrint G3 Human CNV Microarray 2x400K 263542 - -
          Agilent SurePrint G3 Human CNV Microarray 2x400K 72240 - -
          Agilent SurePrint G3 Human CNV Microarray 2x400K 383130 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3229042 - -
          Agilent Genotypic Designed Human Whole genome gene expression profiling microarray 4x44k GT_HS_44k_0165 - -
          Agilent Genotypic Designed Human Whole genome gene expression profiling microarray 4x44k GT_HS_44k_0166 - -
          Agilent Genotypic Designed Human Whole genome gene expression profiling microarray 4x44k GT_HS_44k_0164 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 6411 - -
          Agilent Human Genome CGH + SNP Microarray A_16_P39253590 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3229042 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_33_P3229042 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16416320 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07616308 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28015405 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28015372 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28015403 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28015414 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28015389 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28015374 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16416325 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28015385 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28015415 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28015406 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28015392 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28015380 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28015410 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28015401 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28015412 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07616310 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28015404 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28015387 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28015386 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28015396 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28015408 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28015400 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07616296 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07616291 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07616293 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28015412 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28015408 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28015415 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07616291 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28015386 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07616296 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28015403 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07616308 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28015392 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28015372 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28015385 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28015406 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28015414 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28015374 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07616310 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28015410 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16416320 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28015396 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28015401 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28015405 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16416325 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28015389 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28015400 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28015387 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28015380 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07616293 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28015404 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07616300 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07616310 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07616301 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07616312 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07616295 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07616291 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07616318 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07616303 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07616308 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07616311 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07616315 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07616288 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07616306 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07616313 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07616289 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07616298 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07616320 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07616305 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07616293 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07616250 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07616267 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07616306 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16416319 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07616249 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07616264 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07616324 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07616293 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16416328 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07616301 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07616246 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16416303 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07616322 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07616320 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07616326 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07616241 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07616238 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07616308 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16416320 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16416301 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07616257 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07616252 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07616303 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07616234 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07616261 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07616288 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16416309 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16416306 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07616331 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07616315 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16416317 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07616295 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16416330 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07616318 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07616298 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07616313 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07616291 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07616255 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07616243 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16416322 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07616247 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07616328 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07616300 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07616305 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07616254 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16416326 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array NM_001001913_at - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 7946108 - -
          Affymetrix Human Gene 1.1 ST Array 7946107 - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11742553_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11742553_PM_at - -
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR11016910.hg.1 ENST00000317078.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR11016910.hg.1 NM_001001913.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR11016910.hg.1 TC11001343.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100009944.hg.1 ENST00000317078.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100009944.hg.1 NM_001001913.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1100175054.hg.1 ENST00000317078.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1100175054.hg.1 NM_001001913.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1100175054.hg.1 ENST00000317078.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1100175054.hg.1 NM_001001913.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1100175054.hg.1 TC1100009944.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100009944.hg.1 ENST00000317078.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100009944.hg.1 NM_001001913.1 Refseq
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A044862 - -
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A044862 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 202169 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1770442 NM_001001913.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1770442 NM_001001913.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1770442 NM_001001913.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_1770442 NM_001001913.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_1770442 NM_001001913.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 v2 Expression BeadChip GI_10813-S - -
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1770442 NM_001001913.1 human_transcriptome
          Illumina humanRef-8 v2.0 expression beadchip ILMN_1770442 NM_001001913.1 human_transcriptome
          Illumina Sentrix Human-6 v2 Expression BeadChip 7000286 - -
          Illumina HumanRef-6 v2.0 expression beadchip ILMN_10813 - -
          Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip ILMN_1770442 NM_001001913.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1770442 NM_001001913.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1770442 NM_001001913.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1770442 NM_001001913.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 WG-DASL v3.0 ILMN_1770442 NM_001001913.1 human_transcriptome

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline