Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs00951309_m1
          See other OST4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          OST4
          Gene Name:
          oligosaccharyltransferase complex subunit 4, non-catalytic
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 27070472 - 27071654 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs00951309_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: OST4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001134693.2 NP_001128165.1 2 - 3 189 73
          GenBank mRNA AA772256.1 - 1 - 2 276 73
          AL049447.1 - 2 - 3 160 73
          BC105283.1 - 2 - 3 192 73

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC0200012058.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC02001673.hg.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Homo sapiens 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein glycosylation
          protein N-linked glycosylation
          protein N-linked glycosylation via asparagine
          protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ArrayStar ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_32_P57854 - -
          Agilent Genotypic Designed Human Whole genome gene expression profiling microarray 4x44k GT_44k_32_P57854 - -
          Agilent Whole Human Genome Oligo Microarray 4x44K 35294 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 12315 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_32_P57854 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_32_P57854 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P21141685 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P01062340 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P01062332 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P01062316 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P01062330 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P21141678 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P01062325 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P21141660 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P21141681 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P01062324 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P01062323 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P01062322 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P01062327 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P01062339 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P01062341 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P01062318 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P01062326 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P01062336 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P01062328 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P21141656 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P01062327 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P01062326 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P01062323 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P01062330 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P01062341 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P21141660 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P01062324 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P01062325 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P01062332 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P01062316 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P21141685 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P01062339 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P21141681 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P01062322 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P01062336 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P21141656 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P01062328 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P01062340 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P01062318 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P21141678 - -
          Whole Human Genome Oligo Microarray G4112A A_32_P57854 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K G4112F A_32_P57854 - -
          Agilent Human 2 cDNA Microarray (G4101A) 3736811 - -
          Agilent Human 2 cDNA Microarray (G4101A) 3736811 - -
          Agilent Human 1B Microarray G4111A A_32_P57854 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P01062330 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P01062370 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P01062348 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P01062363 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P01062328 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P01062316 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P01062359 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P01062357 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P01062362 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P01062345 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P01062335 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P01062368 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P01062377 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P01062339 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P01062336 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P15228124 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P01062318 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P01062324 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P01062258 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P01062321 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P01062361 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P01062327 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P01062323 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P01062332 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P01062322 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P15228135 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P15228145 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P15228144 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P01062375 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P01062379 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P01062325 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P01062340 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P01062343 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P15228133 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P01062367 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P01062373 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P01062352 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix HT HG-U133+ PM Array Plate 224637_PM_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11757651_x_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11757651_PM_x_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11717193_a_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11717193_PM_a_at - -
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR02026830.hg.1 ENST00000447619.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR02026830.hg.1 ENST00000456793.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR02026830.hg.1 NM_001134693.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR02026830.hg.1 TC02001673.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200187766.hg.1 ENST00000429985.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200187766.hg.1 ENST00000447619.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200187766.hg.1 ENST00000456793.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200187766.hg.1 NM_001134693.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200187766.hg.1 ENST00000429985.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200187766.hg.1 ENST00000447619.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200187766.hg.1 ENST00000456793.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200187766.hg.1 NM_001134693.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0200187766.hg.1 TC0200012058.hg.1 Clariom D TC
          Human Genome U133 Plus 2.0 Array 224637_PM_at - -
          Human Genome U133 Plus 2.0 Array 224637_at - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 224637_at9 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 224637_at1 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 224637_at10 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 224637_at2 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 224637_at6 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 224637_at11 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 224637_at7 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 224637_at4 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 224637_at3 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 224637_at8 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 224637_at5 - -
          Human Genome U95 Set 48835_PM_s_at - -
          Human Genome U95 Set 48835_s_at - -
          Human Genome U95 Set 89911_PM_s_at - -
          Human Genome U95 Set 89911_s_at - -
          Human Genome U133 Set 224637_PM_at - -
          Human Genome U133 Set 224637_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A013410 - -
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A013410 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 172043 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_3247452 BC105283.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_3247452 BF697310.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_3247452 NM_001134693.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_3247452 AA772256.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_3247452 AL049447.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_3247452 BC105283.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_3247452 BF697310.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_3247452 NM_001134693.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_3247452 AA772256.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_3247452 AL049447.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_3247452 BC105283.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_3247452 BF697310.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_3247452 NM_001134693.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_3247452 AA772256.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_3247452 AL049447.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_3247452 BC105283.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_3247452 BF697310.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_3247452 NM_001134693.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_3247452 AA772256.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_3247452 AL049447.1 human_transcriptome

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline