Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs01074992_s1
          See other FLJ40536 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          FLJ40536
          Gene Name:
          FLJ40536 protein
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          -
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs01074992_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: FLJ40536
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          GenBank mRNA AK097855.1 - 1 151 93

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Homo sapiens Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549920 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549988 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27940775 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549950 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549995 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549929 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27940768 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549908 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27940767 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549934 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549898 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549960 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27940727 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27940806 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P16394020 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549910 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549974 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549914 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549998 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P16394019 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549928 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27940807 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549957 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549903 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549970 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549937 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549968 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549918 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549986 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27940769 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07550008 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549931 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549999 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27940770 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549942 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07550014 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27940814 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549948 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27940721 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27940836 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549902 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549895 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07550015 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27940726 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549927 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27940800 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549963 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07550006 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549911 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549917 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27940733 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549899 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27940756 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27940822 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27940753 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549909 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07550001 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27940754 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549949 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549966 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549961 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549923 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549982 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549933 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549987 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549964 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549967 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549977 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549945 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27940813 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27940741 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27940817 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07550005 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07550002 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549976 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549992 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549938 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549926 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07550017 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549946 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07550018 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549932 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27940796 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27940820 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549913 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07550009 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27940831 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P27940838 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07549980 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_32_P764462 - -
          Agilent Genotypic Designed Human Whole genome gene expression profiling microarray 4x44k GT_44k_32_P764462 - -
          Agilent Whole Human Genome Oligo Microarray 4x44K 34560 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 49051 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 61085 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K G4112F A_32_P764462 - -
          Agilent Human CGH Whole Genome Microarray 1x1M (G4447A) A_16_P02365385 - -
          Agilent Human 1B Microarray G4111A A_32_P764462 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 7936917 - -
          Affymetrix Human Gene 1.1 ST Array 7936916 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline