Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs01098710_m1
          See other IL31 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          IL31
          Gene Name:
          interleukin 31
          Gene Aliases:
          IL-31
          Chromosome Location:
          Chr.12: 122172030 - 122174199 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs01098710_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: IL31
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001014336.1 NP_001014358.1 2 - 3 191 129
          GenBank mRNA AY499343.1 - 2 - 3 191 129
          BC132998.1 - 2 - 3 185 40147020 129
          BC133000.1 - 2 - 3 185 40147022 129

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC1200012228.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC12002070.hg.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Homo sapiens 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene IL31

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          interleukin superfamily

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          immune system process
          cytokine activity
          oncostatin-M receptor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ArrayStar ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P16598502 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29094472 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P16598506 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08658022 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08658012 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08658011 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29094466 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08658009 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P16598505 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29094471 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08658026 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P16598504 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08658021 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29094480 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08658016 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08658007 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29094459 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08658010 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P29094470 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08658014 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_24_P937317 - -
          Agilent Genotypic Designed Human Whole genome gene expression profiling microarray 4x44k GT_44k_24_P937317 - -
          Agilent Whole Human Genome Oligo Microarray 4x44K 33754 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 31701 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 18748 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_24_P937317 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_24_P937317 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P29094459 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08658025 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08658007 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08658012 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16598504 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08658022 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08658026 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P29094483 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08658009 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P29094472 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16598502 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08658021 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08658010 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P29094480 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08658016 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P29094466 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P29094470 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08658014 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16598506 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P29094483 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P29094472 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16598506 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08658025 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08658014 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08658016 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08658026 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08658010 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P29094466 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P29094459 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08658009 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P29094470 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08658022 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P29094480 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08658021 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08658007 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08658012 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16598502 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16598504 - -
          Whole Human Genome Oligo Microarray G4112A A_24_P937317 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P08658034 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P08658031 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P08658035 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P08658026 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P08658027 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P08658028 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P08658037 - -
          Agilent Human CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 244K (G4492A) A_17_P16598508 - -
          Agilent Human CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 244K (G4492A) A_17_P08658034 - -
          Agilent Human CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 244K (G4492A) A_17_P08658032 - -
          Agilent Human CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 244K (G4492A) A_17_P16598507 - -
          Agilent Human CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 244K (G4492A) A_17_P08658033 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K G4112F A_24_P937317 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08658036 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08657998 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16598502 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08658027 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08658014 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08658034 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08658021 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08658025 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16598500 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08658006 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08658018 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16598498 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08657995 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16598508 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16598506 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08658012 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08658000 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08658031 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08658035 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08658010 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16598504 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08658020 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array NM_001014336_at - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 7967228 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 7967229 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 7967227 - -
          Affymetrix Human Gene 1.1 ST Array 7967226 - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11738590_PM_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11738590_at - -
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200012228.hg.1 ENST00000377035.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200012228.hg.1 ENST00000377035.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200012228.hg.1 ENST00000377035.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200012228.hg.1 NM_001014336.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200012228.hg.1 NM_001014336.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200012228.hg.1 NM_001014336.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR12027186.hg.1 ENST00000377035.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR12027186.hg.1 NM_001014336.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR12027186.hg.1 TC12002070.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR12027188.hg.1 ENST00000377035.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR12027188.hg.1 NM_001014336.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR12027188.hg.1 TC12002070.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR12027190.hg.1 ENST00000377035.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR12027190.hg.1 NM_001014336.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR12027190.hg.1 TC12002070.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR12027189.hg.1 ENST00000377035.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR12027189.hg.1 NM_001014336.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR12027189.hg.1 TC12002070.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200195565.hg.1 ENST00000377035.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200195565.hg.1 NM_001014336.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200195565.hg.1 ENST00000377035.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200195565.hg.1 NM_001014336.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200195565.hg.1 TC1200012228.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200195561.hg.1 ENST00000377035.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200195561.hg.1 NM_001014336.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200195561.hg.1 ENST00000377035.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200195561.hg.1 NM_001014336.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200195561.hg.1 TC1200012228.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200012228.hg.1 ENST00000377035.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200012228.hg.1 ENST00000377035.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200012228.hg.1 ENST00000377035.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200012228.hg.1 NM_001014336.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200012228.hg.1 NM_001014336.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200012228.hg.1 NM_001014336.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200195564.hg.1 ENST00000377035.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200195564.hg.1 NM_001014336.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200195564.hg.1 ENST00000377035.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200195564.hg.1 NM_001014336.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200195564.hg.1 TC1200012228.hg.1 Clariom D TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A048119 - -
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A048119 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 222771 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_2201866 NM_001014336.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_2201866 AY499343.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1668218 - -
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_2201866 NM_001014336.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_2201866 AY499343.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_2201866 NM_001014336.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_2201866 AY499343.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_2201866 NM_001014336.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_2201866 AY499343.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 v2 Expression BeadChip GI_27923-S - -
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1668218 - -
          Illumina humanRef-8 v2.0 expression beadchip ILMN_1668218 - -
          Illumina Sentrix Human-6 v2 Expression BeadChip ILMN_27923 - -
          Illumina HumanRef-6 v2.0 expression beadchip ILMN_27923 - -
          Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip ILMN_2201866 NM_001014336.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip ILMN_2201866 AY499343.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_2201866 NM_001014336.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_2201866 AY499343.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_2201866 NM_001014336.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_2201866 AY499343.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1668218 - -
          Illumina HumanRef-8 WG-DASL v3.0 ILMN_2201866 NM_001014336.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 WG-DASL v3.0 ILMN_2201866 AY499343.1 human_transcriptome

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline