Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs01383517_g1
          See other CCDC166 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          CCDC166
          Gene Name:
          coiled-coil domain containing 166
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.8: 143706694 - 143708109 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs01383517_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: CCDC166
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001162914.1 NP_001156386.1 1 - 2 446 120

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC0800012156.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC08001726.hg.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Homo sapiens 1700 Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ArrayStar ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_24_P937790 - -
          Agilent Whole Human Genome Oligo Microarray 4x44K 41899 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 37018 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_24_P937790 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_24_P937790 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06533790 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06533780 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06533774 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06533797 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06533785 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06533784 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P26819003 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06533782 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06533789 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06533791 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P26819010 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16147248 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06533788 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P26819011 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06533779 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16147245 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06533798 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06533777 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06533775 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06533793 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06533791 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06533784 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06533779 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06533790 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06533798 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06533782 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06533785 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16147248 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06533780 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06533775 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P26819010 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06533793 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06533797 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06533777 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06533774 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16147245 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P26819003 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06533788 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P06533789 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P26819011 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06533774 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06533782 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16147230 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06533778 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06533780 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06533807 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06533805 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16147237 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16147208 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16147235 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16147203 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06533771 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06533749 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06533813 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06533793 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16147228 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16147211 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06533820 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06533767 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06533757 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06533802 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06533752 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06533795 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16147264 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06533797 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06533801 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06533784 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06533809 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06533808 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16147224 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16147255 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16147248 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06533779 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06533769 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16147245 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06533761 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06533746 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16147226 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16147240 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06533817 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06533798 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06533790 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06533786 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06533754 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06533812 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06533803 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06533788 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P06533763 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 8153487 - -
          Affymetrix Human Gene 1.1 ST Array 8153486 - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11757079_PM_s_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11757104_PM_s_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11757079_s_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11757104_s_at - -
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0800012156.hg.1 ENST00000542437.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0800012156.hg.1 ENST00000542437.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0800012156.hg.1 NM_001162914.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0800012156.hg.1 NM_001162914.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR08022790.hg.1 ENST00000542437.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR08022790.hg.1 NM_001162914.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR08022790.hg.1 TC08001726.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR08022791.hg.1 ENST00000542437.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR08022791.hg.1 NM_001162914.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR08022791.hg.1 TC08001726.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0800012156.hg.1 ENST00000542437.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0800012156.hg.1 ENST00000542437.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0800012156.hg.1 NM_001162914.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0800012156.hg.1 NM_001162914.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0800182965.hg.1 ENST00000542437.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0800182965.hg.1 NM_001162914.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0800182965.hg.1 ENST00000542437.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0800182965.hg.1 NM_001162914.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0800182965.hg.1 TC0800012156.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0800182966.hg.1 ENST00000542437.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0800182966.hg.1 NM_001162914.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0800182966.hg.1 ENST00000542437.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0800182966.hg.1 NM_001162914.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0800182966.hg.1 TC0800012156.hg.1 Clariom D TC
          Human Genome U95 Set 77712_at - -
          Human Genome U95 Set 77712_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A036227 - -
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A036227 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 407091 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-8ltcg:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline