Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs01392092_s1
          See other YWHAEP1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          YWHAEP1
          Gene Name:
          tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein epsilon pseudogene 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 64433693 - 64435520 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs01392092_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: YWHAEP1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_029404.1 1 193 84
          GenBank mRNA DB053774.1 - 1 152 84

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC0700007771.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC07000381.hg.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Homo sapiens Both primers and probe map within a single exon

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ArrayStar Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_24_P169574 - -
          Agilent Whole Human Genome Oligo Microarray 4x44K 28781 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 17548 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_24_P169574 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_24_P169574 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P15957208 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05508775 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25742820 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25742807 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25742825 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P15957176 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P15957177 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P15957187 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25742844 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25742809 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05508778 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P15957203 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05508773 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05508777 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P15957171 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P15957190 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P15957178 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25742822 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25742827 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25742824 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25742829 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P15957169 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05508779 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P15957185 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25742820 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05508775 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25742827 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05508773 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P15957203 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P15957176 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05508779 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05508777 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P15957178 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25742825 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P15957187 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P15957177 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25742829 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P15957185 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P15957169 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25742822 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25742809 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P15957190 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P15957171 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25742844 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25742824 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P15957208 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P25742807 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P05508778 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0700007771.hg.1 ENST00000453697.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0700007771.hg.1 NR_029404.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0700007771.hg.1 NR_029404.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0700007771.hg.1 NR_029404.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR07005201.hg.1 TC07000381.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR07005201.hg.1 NR_029404.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0700153523.hg.1 NR_029404.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0700153523.hg.1 NR_029404.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0700153523.hg.1 TC0700007771.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0700007771.hg.1 ENST00000453697.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0700007771.hg.1 NR_029404.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0700007771.hg.1 NR_029404.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0700007771.hg.1 NR_029404.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0700153521.hg.1 NR_029404.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0700153521.hg.1 NR_029404.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0700153521.hg.1 TC0700007771.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0700153522.hg.1 ENST00000453697.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0700153522.hg.1 NR_029404.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0700153522.hg.1 ENST00000453697.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0700153522.hg.1 NR_029404.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0700153522.hg.1 TC0700007771.hg.1 Clariom D TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A034440 - -
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A034441 - -
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A034441 - -
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A034440 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_3279996 NR_029404.1 human_transcriptome
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1805536 NR_029404.1 human_transcriptome

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline