Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs01573555_m1
          See other ITPR3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          ITPR3
          Gene Name:
          inositol 1,4,5-trisphosphate receptor type 3
          Gene Aliases:
          IP3R, IP3R3
          Chromosome Location:
          Chr.6: 33621333 - 33696574 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs01573555_m1
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: ITPR3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_002224.3 NP_002215.2 55 - 56 7843 98
          XM_011514577.2 XP_011512879.1 54 - 55 7483 98
          GenBank mRNA AB209739.1 - 46 - 47 6630 98
          AK093524.1 - 1 - 2 724 98
          AL832807.1 - 2 - 3 2484 98
          D26351.1 - 55 - 56 7854 98
          U01062.1 - 55 - 56 7655 98

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC0600007711.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC06000427.hg.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Ion Channel Homo sapiens Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene ITPR3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ligand-gated ion channel

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          positive regulation of cytosolic calcium ion concentration
          memory
          platelet activation
          inositol phosphate-mediated signaling
          regulation of insulin secretion
          sensory perception of bitter taste
          sensory perception of sweet taste
          sensory perception of umami taste
          release of sequestered calcium ion into cytosol
          protein homooligomerization
          protein heterooligomerization
          response to calcium ion
          long-term synaptic potentiation
          calcium ion transport into cytosol
          cellular response to cAMP
          regulation of cardiac conduction
          inositol hexakisphosphate binding
          inositol 1,4,5-trisphosphate-sensitive calcium-release channel activity
          calcium ion binding
          protein binding
          calcium-release channel activity
          phosphatidylinositol binding
          inositol 1,3,4,5 tetrakisphosphate binding
          inositol 1,4,5 trisphosphate binding

          MicroArray Probes:

          Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000374316.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 ENST00000605930.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0600007711.hg.1 NM_002224.3 Refseq

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-w6xwg:80/100.66.79.157:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0