Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs01589256_s1
          See other OR6Q1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          OR6Q1
          Gene Name:
          olfactory receptor family 6 subfamily Q member 1 (gene/pseudogene)
          Gene Aliases:
          OR11-226
          Chromosome Location:
          Chr.11: 58030953 - 58031906 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs01589256_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: OR6Q1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001005186.2 NP_001005186.2 1 916 78
          GenBank mRNA BC151146.1 - 1 939 9021017 78
          BC151147.1 - 1 939 9021018 78

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Homo sapiens 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene OR6Q1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ArrayStar ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07815561 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07815577 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28225418 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07815591 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P16454520 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07815575 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07815570 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28225411 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28225387 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28225419 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07815574 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07815559 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07815594 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07815558 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28225396 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28225424 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07815571 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07815572 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07815568 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28225399 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07815592 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28225386 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07815560 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07815578 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28225413 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28225397 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28225410 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07815562 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07815573 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07815564 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07815588 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07815579 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3241090 - -
          Agilent Genotypic Designed Human Whole genome gene expression profiling microarray 4x44k GT_HS_44k_0546 - -
          Agilent Genotypic Designed Human Whole genome gene expression profiling microarray 4x44k GT_HS_44k_0545 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 50676 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3241090 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_33_P3241090 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07815572 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28225396 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07815585 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07815579 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07815575 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07815558 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07815586 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28225410 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07815578 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07815582 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07815593 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07815587 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07815561 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07815594 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28225387 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28225386 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07815560 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07815562 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28225414 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07815559 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07815591 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28225424 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28225399 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07815571 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07815588 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07815577 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07815573 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28225397 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16454520 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07815560 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07815579 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07815582 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07815562 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07815559 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28225386 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07815585 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28225424 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07815594 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07815572 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07815593 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07815591 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07815573 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28225387 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07815571 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07815586 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16454520 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07815587 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28225414 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07815561 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07815578 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28225396 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07815577 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28225397 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07815575 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07815558 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28225399 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07815588 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28225410 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07815578 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07815596 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07815571 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07815586 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07815579 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07815569 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07815587 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07815562 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07815558 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07815594 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07815575 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07815554 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07815557 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07815567 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07815555 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07815593 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07815561 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07815573 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07815582 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07815583 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07815591 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07815565 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07815579 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07815569 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07815540 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07815565 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07815562 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16454518 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07815558 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07815593 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07815555 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07815542 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07815582 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07815571 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07815591 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07815585 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07815554 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16454522 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07815547 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16454516 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16454523 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16454520 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07815583 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07815587 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07815575 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07815544 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07815552 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07815573 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07815561 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07815550 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07815596 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07815594 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16454514 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07815578 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array NM_001005186_at - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 7940109 - -
          Affymetrix Human Gene 1.1 ST Array 7940108 - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11738762_PM_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11738762_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A046425 - -
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A046425 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 196634 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1686245 BC151147.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1686245 NM_001005186.2 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1686245 BC151146.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1686245 BC151147.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1686245 NM_001005186.2 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1686245 BC151146.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1686245 BC151147.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1686245 NM_001005186.2 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1686245 BC151146.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_1686245 BC151147.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_1686245 NM_001005186.2 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_1686245 BC151146.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_1686245 BC151147.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_1686245 NM_001005186.2 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_1686245 BC151146.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 v2 Expression BeadChip GI_29384-S - -
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1686245 BC151147.1 human_transcriptome
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1686245 NM_001005186.2 human_transcriptome
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1686245 BC151146.1 human_transcriptome
          Illumina humanRef-8 v2.0 expression beadchip ILMN_1686245 BC151147.1 human_transcriptome
          Illumina humanRef-8 v2.0 expression beadchip ILMN_1686245 NM_001005186.2 human_transcriptome
          Illumina humanRef-8 v2.0 expression beadchip ILMN_1686245 BC151146.1 human_transcriptome
          Illumina Sentrix Human-6 v2 Expression BeadChip 620674 - -
          Illumina HumanRef-6 v2.0 expression beadchip ILMN_29384 - -
          Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip ILMN_1686245 BC151147.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip ILMN_1686245 NM_001005186.2 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip ILMN_1686245 BC151146.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1686245 BC151147.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1686245 NM_001005186.2 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1686245 BC151146.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1686245 BC151147.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1686245 NM_001005186.2 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1686245 BC151146.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1686245 BC151147.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1686245 NM_001005186.2 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1686245 BC151146.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 WG-DASL v3.0 ILMN_1686245 BC151147.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 WG-DASL v3.0 ILMN_1686245 NM_001005186.2 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 WG-DASL v3.0 ILMN_1686245 BC151146.1 human_transcriptome

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline