Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs02340760_s1
          See other OR4S2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          OR4S2
          Gene Name:
          olfactory receptor family 4 subfamily S member 2
          Gene Aliases:
          OR11-137, OR4S2P, OST725
          Chromosome Location:
          Chr.11: 55650904 - 55651839 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs02340760_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: OR4S2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001004059.2 NP_001004059.2 1 900 141

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Homo sapiens Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene OR4S2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ArrayStar Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28215321 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28215325 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07806222 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28215323 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07806242 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28215368 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07806256 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07806221 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07806257 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28215371 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28215336 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07806217 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28215372 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28215347 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28215375 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28215319 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07806225 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07806230 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28215326 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07806210 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07806213 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28215355 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28215353 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28215317 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28215316 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28215356 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07806224 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07806247 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07806246 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28215350 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07806223 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28215340 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28215346 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28215367 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07806226 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07806200 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28215328 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28215332 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28215362 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07806194 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28215349 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07806243 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28215365 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28215329 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28215352 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28215334 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07806260 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3224290 - -
          Agilent Genotypic Designed Human Whole genome gene expression profiling microarray 4x44k GT_HS_44k_0282 - -
          Agilent Genotypic Designed Human Whole genome gene expression profiling microarray 4x44k GT_HS_44k_0281 - -
          Agilent Genotypic Designed Human Whole genome gene expression profiling microarray 4x44k GT_HS_44k_0280 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 40100 - -
          Agilent Human Genome CGH + SNP Microarray A_16_P32908182 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3224290 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_33_P3224290 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07806225 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07806230 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07806246 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215357 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07806247 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215352 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215332 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07806261 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07806260 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07806251 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215319 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07806242 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215355 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215350 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07806224 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07806257 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215340 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215326 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215324 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215320 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215329 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07806262 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07806226 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215356 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07806213 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215365 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215321 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07806210 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215334 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215353 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215349 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07806217 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215323 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215347 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215375 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215372 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215328 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215367 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07806222 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215371 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07806241 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215321 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07806230 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07806260 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215357 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07806224 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215340 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07806262 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07806213 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07806251 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215372 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07806222 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215375 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07806225 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215326 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07806247 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215352 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215349 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215323 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215365 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215356 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07806246 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215320 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215347 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07806241 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07806217 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215371 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215328 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215334 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07806257 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07806226 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215329 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07806210 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215350 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07806261 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215324 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215355 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215353 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07806242 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215367 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215332 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28215319 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07806219 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07806248 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07806225 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07806215 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07806233 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07806240 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07806227 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07806223 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07806211 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07806229 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07806208 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07806242 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07806246 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07806206 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07806249 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07806217 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07806199 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07806203 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07806202 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07806237 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07806201 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P07806251 - -
          Agilent Human CGH Whole Genome Microarray 1x1M (G4447A) A_16_P32908182 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07806248 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07806251 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16452436 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07806258 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07806199 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07806237 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07806193 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07806291 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07806246 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07806290 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07806293 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07806240 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07806229 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07806220 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07806197 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07806260 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07806261 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07806205 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07806299 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07806233 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07806201 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07806295 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07806211 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16452435 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07806208 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07806297 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07806195 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07806225 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07806256 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07806206 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07806254 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07806203 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07806242 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07806223 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07806217 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07806227 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07806215 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07806286 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07806283 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array NM_001004059_at - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 7939931 - -
          Affymetrix Human Gene 1.1 ST Array 7939930 - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11742607_PM_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11742607_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A046380 - -
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A046380 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1727352 NM_001004059.2 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1727352 NM_001004059.2 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1727352 NM_001004059.2 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_1727352 NM_001004059.2 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_1727352 NM_001004059.2 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 v2 Expression BeadChip GI_18575-S - -
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1727352 NM_001004059.2 human_transcriptome
          Illumina humanRef-8 v2.0 expression beadchip ILMN_1727352 NM_001004059.2 human_transcriptome
          Illumina Sentrix Human-6 v2 Expression BeadChip 4640242 - -
          Illumina HumanRef-6 v2.0 expression beadchip ILMN_18575 - -
          Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip ILMN_1727352 NM_001004059.2 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1727352 NM_001004059.2 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1727352 NM_001004059.2 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1727352 NM_001004059.2 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 WG-DASL v3.0 ILMN_1727352 NM_001004059.2 human_transcriptome

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline