Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs02385958_s1
          See other KRTAP10-5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          KRTAP10-5
          Gene Name:
          keratin associated protein 10-5
          Gene Aliases:
          KAP10.5, KAP18-5, KAP18.5, KRTAP10.5, KRTAP18-5, KRTAP18.1, KRTAP18.5
          Chromosome Location:
          Chr.21: 44579455 - 44580604 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs02385958_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: KRTAP10-5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_198694.3 NP_941967.3 1 862 181

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC2100008576.hg.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Detect Genomic DNA Recommended Assay Homo sapiens Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene KRTAP10-5

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          protein binding
          identical protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ArrayStar Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11412854 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11412845 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P32075209 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P32075198 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P32075217 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11412862 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P32075188 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P32075208 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P32075210 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11412848 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P32075203 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11412847 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11412857 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11412853 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11412856 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P17242187 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P32075202 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11412851 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P32075193 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P32075194 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P32075201 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11412852 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11412867 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3256272 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 48174 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3256272 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_33_P3256272 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412849 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P32075198 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P32075217 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412859 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P32075192 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P32075210 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412848 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P17242187 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412863 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412856 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412847 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P32075208 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412869 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412851 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P32075203 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P32075212 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P32075201 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412852 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412862 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P32075190 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412850 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412857 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412853 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412861 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412864 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P32075193 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P32075202 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412867 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412860 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412868 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412843 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P32075188 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412845 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P32075194 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P32075209 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412844 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412854 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32075188 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32075198 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32075208 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32075201 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11412847 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P17242187 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32075194 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32075203 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11412852 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11412848 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32075210 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11412853 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11412843 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32075202 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11412861 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11412845 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32075193 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32075209 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11412860 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412849 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412852 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412862 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412850 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P32075190 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412843 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412845 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412844 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P32075202 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412860 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P32075210 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P32075194 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P32075217 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412848 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P32075188 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P32075192 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P17242187 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412854 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412869 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P32075193 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412864 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412857 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412859 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P32075212 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412847 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412868 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P32075209 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412861 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P32075201 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412856 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P32075203 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412853 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P32075198 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412867 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P32075208 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412863 - -
          Agilent Whole Chr array_18 19 21 A_17_P11412851 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11412845 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32075198 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32075203 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11412843 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32075202 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32075188 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32075193 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11412860 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P17242187 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11412853 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32075208 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32075194 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32075209 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11412852 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11412847 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32075210 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11412848 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P32075201 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11412861 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11412819 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11412818 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11412848 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P17242193 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P17242196 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11412852 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11412861 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11412868 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11412846 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11412812 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11412849 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11412816 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11412813 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11412809 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11412864 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11412856 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P17242154 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11412859 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11412806 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P17242151 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11412843 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array NM_198694_at - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 8070783 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 8070785 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 8070784 - -
          Affymetrix Human Gene 1.1 ST Array 8070782 - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11734636_PM_x_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11734636_x_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11734635_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11734635_PM_at - -
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008576.hg.1 ENST00000400372.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008576.hg.1 ENST00000400372.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008576.hg.1 ENST00000400372.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008576.hg.1 ENST00000400372.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008576.hg.1 ENST00000400372.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008576.hg.1 NM_198694.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008576.hg.1 NM_198694.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008576.hg.1 NM_198694.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008576.hg.1 NM_198694.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2100008576.hg.1 NM_198694.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008576.hg.1 ENST00000400372.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008576.hg.1 ENST00000400372.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008576.hg.1 ENST00000400372.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008576.hg.1 ENST00000400372.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008576.hg.1 ENST00000400372.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008576.hg.1 NM_198694.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008576.hg.1 NM_198694.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008576.hg.1 NM_198694.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008576.hg.1 NM_198694.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2100008576.hg.1 NM_198694.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2100159196.hg.1 ENST00000400372.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2100159196.hg.1 NM_198694.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2100159196.hg.1 ENST00000400372.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2100159196.hg.1 NM_198694.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2100159196.hg.1 TC2100008576.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2100159197.hg.1 ENST00000400372.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2100159197.hg.1 NM_198694.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2100159197.hg.1 ENST00000400372.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2100159197.hg.1 NM_198694.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2100159197.hg.1 TC2100008576.hg.1 Clariom D TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A018978 - -
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A018978 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1657191 NM_198694.2 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1657191 AB076352.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1657191 AJ566384.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1657191 NM_198694.2 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1657191 AB076352.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1657191 AJ566384.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1657191 NM_198694.2 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1657191 AB076352.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1657191 AJ566384.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_1657191 NM_198694.2 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_1657191 AB076352.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_1657191 AJ566384.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_1657191 NM_198694.2 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_1657191 AB076352.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_1657191 AJ566384.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 v2 Expression BeadChip GI_17543-S - -
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1657191 NM_198694.2 human_transcriptome
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1657191 AB076352.1 human_transcriptome
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1657191 AJ566384.1 human_transcriptome
          Illumina humanRef-8 v2.0 expression beadchip ILMN_1657191 NM_198694.2 human_transcriptome
          Illumina humanRef-8 v2.0 expression beadchip ILMN_1657191 AB076352.1 human_transcriptome
          Illumina humanRef-8 v2.0 expression beadchip ILMN_1657191 AJ566384.1 human_transcriptome
          Illumina Sentrix Human-6 v2 Expression BeadChip 6020437 - -
          Illumina HumanRef-6 v2.0 expression beadchip ILMN_17543 - -
          Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip ILMN_1657191 NM_198694.2 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip ILMN_1657191 AB076352.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip ILMN_1657191 AJ566384.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1657191 NM_198694.2 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1657191 AB076352.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1657191 AJ566384.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1657191 NM_198694.2 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1657191 AB076352.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1657191 AJ566384.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1657191 NM_198694.2 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1657191 AB076352.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1657191 AJ566384.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 WG-DASL v3.0 ILMN_1657191 NM_198694.2 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 WG-DASL v3.0 ILMN_1657191 AB076352.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 WG-DASL v3.0 ILMN_1657191 AJ566384.1 human_transcriptome

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline