Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs02597396_m1
          See other DEFB128 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          DEFB128
          Gene Name:
          defensin beta 128
          Gene Aliases:
          DEFB-28, DEFB28, hBD-28
          Chromosome Location:
          Chr.20: 187853 - 189711 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs02597396_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: DEFB128
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001037732.3 NP_001032821.1 1 - 2 131 100
          GenBank mRNA AF525930.1 - 1 - 2 43 100
          BC140936.1 - 1 - 2 101 100

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC2000008118.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC20000537.hg.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Homo sapiens Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene DEFB128

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          defense response
          killing of cells of other organism
          defense response to bacterium
          innate immune response
          defense response to Gram-negative bacterium
          defense response to Gram-positive bacterium
          protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ArrayStar Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P31659186 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P31659163 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11013620 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P31659182 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11013601 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P31659179 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11013596 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P31659191 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P31659153 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11013594 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P31659154 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11013576 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P31659151 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11013574 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P31659167 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P31659155 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11013577 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P31659176 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P31659165 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P31659173 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11013598 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P31659189 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11013600 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P31659152 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P31659192 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P31659160 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11013585 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11013567 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P31659190 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11013568 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11013592 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11013608 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11013609 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P31659187 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11013582 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P31659180 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P31659158 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P31659181 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P11013593 - -
          Agilent SurePrint G3 Human High-Resolution Discovery Microarray 1x1M 684940 - -
          Agilent SurePrint G3 Human CNV Microarray 2x400K 214544 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3272962 - -
          Agilent Genotypic Designed Human Whole genome gene expression profiling microarray 4x44k GT_HS_44k_1247 - -
          Agilent Genotypic Designed Human Whole genome gene expression profiling microarray 4x44k GT_HS_44k_1248 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 51964 - -
          Agilent Human Genome CGH + SNP Microarray A_16_P41238861 - -
          Agilent Human Genome CGH + SNP Microarray A_16_P03469272 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3272962 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_33_P3272962 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31659173 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11013582 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31659163 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11013593 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31659181 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31659194 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11013601 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11013608 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11013609 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11013596 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11013592 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31659179 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31659180 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11013594 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31659191 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11013620 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31659167 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11013585 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31659192 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31659190 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31659165 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11013598 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31659189 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31659186 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31659187 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31659173 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11013594 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31659163 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31659181 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31659186 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11013601 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31659191 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11013593 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31659165 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31659167 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11013620 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31659179 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31659187 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31659192 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11013582 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31659180 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11013592 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31659194 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11013585 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11013609 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31659190 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11013596 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P31659189 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11013608 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P11013598 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11013620 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11013584 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11013568 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11013576 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11013578 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11013572 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11013597 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11013610 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11013618 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11013570 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11013606 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11013603 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11013590 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11013599 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11013583 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11013617 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11013605 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11013608 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11013575 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11013612 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11013588 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11013594 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11013566 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11013581 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11013614 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P11013593 - -
          Agilent SurePrint G3 Human CGH Microarray 2x400K A_16_P03469272 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array NM_001037732_at - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 8064320 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 8064321 - -
          Affymetrix Human Gene 1.1 ST Array 8064319 - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11759384_PM_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11715163_s_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11715163_PM_s_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11759384_at - -
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR20007743.hg.1 ENST00000334391.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR20007743.hg.1 NM_001037732.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR20007743.hg.1 TC20000537.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000008118.hg.1 ENST00000334391.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000008118.hg.1 ENST00000334391.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000008118.hg.1 ENST00000334391.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000008118.hg.1 ENST00000334391.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000008118.hg.1 NM_001037732.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000008118.hg.1 NM_001037732.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000008118.hg.1 NM_001037732.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC2000008118.hg.1 NM_001037732.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR20007742.hg.1 ENST00000334391.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR20007742.hg.1 NM_001037732.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR20007742.hg.1 TC20000537.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2000156983.hg.1 ENST00000334391.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2000156983.hg.1 NM_001037732.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2000156983.hg.1 ENST00000334391.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2000156983.hg.1 NM_001037732.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2000156983.hg.1 TC2000008118.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2000156981.hg.1 ENST00000334391.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2000156981.hg.1 NM_001037732.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2000156981.hg.1 ENST00000334391.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2000156981.hg.1 NM_001037732.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2000156981.hg.1 TC2000008118.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2000008118.hg.1 ENST00000334391.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2000008118.hg.1 ENST00000334391.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2000008118.hg.1 ENST00000334391.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2000008118.hg.1 ENST00000334391.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2000008118.hg.1 NM_001037732.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2000008118.hg.1 NM_001037732.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2000008118.hg.1 NM_001037732.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC2000008118.hg.1 NM_001037732.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2000156982.hg.1 ENST00000334391.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2000156982.hg.1 NM_001037732.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2000156982.hg.1 ENST00000334391.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2000156982.hg.1 NM_001037732.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2000156982.hg.1 TC2000008118.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2000156980.hg.1 ENST00000334391.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2000156980.hg.1 NM_001037732.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2000156980.hg.1 ENST00000334391.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2000156980.hg.1 NM_001037732.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR2000156980.hg.1 TC2000008118.hg.1 Clariom D TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A017230 - -
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A017230 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_2070583 NM_001037732.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_2070583 AF525930.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_2070583 BC140936.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_2070583 NM_001037732.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_2070583 AF525930.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_2070583 BC140936.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_2070583 NM_001037732.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_2070583 AF525930.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_2070583 BC140936.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_2070583 NM_001037732.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_2070583 AF525930.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_2070583 BC140936.1 human_transcriptome
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1792867 - -
          Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip ILMN_2070583 NM_001037732.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip ILMN_2070583 AF525930.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip ILMN_2070583 BC140936.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_2070583 NM_001037732.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_2070583 AF525930.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_2070583 BC140936.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_2070583 NM_001037732.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_2070583 AF525930.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_2070583 BC140936.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1792867 - -
          Illumina HumanRef-8 WG-DASL v3.0 ILMN_2070583 NM_001037732.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 WG-DASL v3.0 ILMN_2070583 AF525930.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 WG-DASL v3.0 ILMN_2070583 BC140936.1 human_transcriptome

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline