Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs03025585_u1
          See other OR4C45 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          OR4C45
          Gene Name:
          olfactory receptor family 4 subfamily C member 45
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.11: 50032874 - 50033794 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs03025585_u1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: OR4C45
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001005513.1 NP_001005513.1 1 276 147

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC1100007555.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC11001754.hg.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor Detect Genomic DNA Recommended Assay Homo sapiens Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene OR4C45

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28206114 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07804205 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28206111 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28206121 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28206099 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07804185 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07804163 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28206127 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07804174 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07804170 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28206093 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07804219 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07804167 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28206107 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07804184 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P16443323 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28206106 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28206116 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28206089 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28206122 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28206120 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07804215 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28206134 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28206115 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07804210 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07804175 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28206118 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07804212 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28206103 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07804182 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28206108 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07804204 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07804166 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07804189 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28206112 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28206117 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28206119 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28206135 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28206100 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07804209 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28206110 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28206125 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07804218 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28206097 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P07804172 - -
          Agilent SurePrint G3 Human CNV Microarray 2x400K 151992 - -
          Agilent SurePrint G3 Human CNV Microarray 2x400K 315403 - -
          Agilent SurePrint G3 Human CNV Microarray 2x400K 248841 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3405479 - -
          Agilent Genotypic Designed Human Whole genome gene expression profiling microarray 4x44k GT_HS_44k_0704 - -
          Agilent Genotypic Designed Human Whole genome gene expression profiling microarray 4x44k GT_HS_44k_0705 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 55374 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3405479 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_33_P3405479 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07804215 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28206134 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28206119 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28206127 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07804209 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28206135 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28206114 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28206107 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28206108 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28206121 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28206111 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28206138 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28206118 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07804210 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07804189 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28206120 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07804204 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28206125 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28206116 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07804212 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28206117 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07804219 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28206112 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07804212 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07804204 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28206120 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28206111 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07804210 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28206134 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28206125 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28206116 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07804215 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28206112 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07804209 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28206117 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28206107 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28206108 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28206118 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28206127 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28206119 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28206121 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28206114 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28206138 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28206135 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07804189 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P07804219 - -
          Agilent Human CGH Whole Genome Microarray 1x1M (G4447A) A_16_P39356834 - -
          Agilent Human CGH Whole Genome Microarray 1x1M (G4447A) A_16_P19239010 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804215 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804220 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804210 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804186 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804192 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804207 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804187 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804177 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804190 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804164 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804166 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804179 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804216 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16443322 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804203 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804175 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804219 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804185 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804195 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804180 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804168 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804169 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804189 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804183 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804202 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804173 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804201 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804212 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P07804198 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array NM_001005513_at - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 7948041 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 7948040 - -
          Affymetrix Human Gene 1.1 ST Array 7948039 - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11742631_PM_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11742631_at - -
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR11020584.hg.1 NM_001005513.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR11020584.hg.1 TC11001754.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR11020579.hg.1 NM_001005513.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR11020579.hg.1 TC11001754.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR11020583.hg.1 NM_001005513.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR11020583.hg.1 TC11001754.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100010777.hg.1 ENST00000551663.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100010777.hg.1 ENST00000551663.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100007555.hg.1 ENST00000568934.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100007555.hg.1 NM_001005513.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100010777.hg.1 ENST00000551663.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100010777.hg.1 ENST00000551663.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100007555.hg.1 ENST00000568934.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100007555.hg.1 NM_001005513.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1100153654.hg.1 ENST00000568934.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1100153654.hg.1 NM_001005513.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1100153654.hg.1 ENST00000568934.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1100153654.hg.1 NM_001005513.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1100153654.hg.1 TC1100007555.hg.1 Clariom D TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1803291 NM_001005513.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1798498 - -
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1803291 NM_001005513.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_1803291 NM_001005513.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_1803291 NM_001005513.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 v2 Expression BeadChip GI_1481-S - -
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1798498 - -
          Illumina humanRef-8 v2.0 expression beadchip ILMN_1798498 - -
          Illumina Sentrix Human-6 v2 Expression BeadChip 6510358 - -
          Illumina HumanRef-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1481 - -
          Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip ILMN_1803291 NM_001005513.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1803291 NM_001005513.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1803291 NM_001005513.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1798498 - -
          Illumina HumanRef-8 WG-DASL v3.0 ILMN_1803291 NM_001005513.1 human_transcriptome

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline