Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs04273370_s1
          See other VTRNA2-1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          VTRNA2-1
          Gene Name:
          vault RNA 2-1
          Gene Aliases:
          CBL-3, CBL3, MIR886, MIRN886, VTRNA2, hsa-mir-886, hvg-5, nc886, svtRNA2-1a
          Chromosome Location:
          Chr.5: 136080491 - 136080598 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs04273370_s1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4426961
          Price 434.00
          Your Price
          Online offer: 407.65
          407.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: VTRNA2-1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_030583.3 1 44 62
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Transcript Location Amplicon Length
          GenBankmRNA BU957887.1 - 84 Chr. - - [-] on Build 62
          GenBankmRNA DW457304.1 - 59 Chr. - - [-] on Build 62

          Adjacent Gene Details

          Gene name Gene Symbol Alias Distance Relative Direction Location Chromsome
          Upstream transforming growth factor beta induced TGFBI BIGH3,
          CDB1,
          CDG2,
          CDGG1,
          CSD,
          CSD1,
          CSD2,
          CSD3,
          EBMD,
          LCD1
          -16.7kb Anti-sense Chr. 5 - 136028895 - 136063818 on NCBI Build GRCh38
          Downstream SMAD5 antisense RNA 1 SMAD5-AS1 DAMS,
          SMAD5AS,
          SMAD5OS
          48.9kb Sense Chr. 5 - 136129513 - 136134890 on NCBI Build GRCh38

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC0500012123.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC05001810.hg.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Detect Genomic DNA Homo sapiens Both primers and probe map within a single exon

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P24481320 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303384 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303415 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P24481341 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P24481358 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303409 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303418 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303396 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303425 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303410 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303378 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303432 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P24481355 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303413 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P24481333 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303395 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303392 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P24481357 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303398 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303404 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303430 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303388 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P24481365 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303402 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P24481353 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303403 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303412 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303379 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P24481340 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P24481330 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P15743541 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P24481349 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P24481362 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303405 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303381 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303386 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303427 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P24481353 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303378 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303418 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P24481340 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303427 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P24481349 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303402 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303405 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303386 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303412 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P24481330 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303395 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P24481341 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303409 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303430 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303379 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303398 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303410 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303388 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303396 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P24481333 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P24481355 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P15743541 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P24481365 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303413 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P24481320 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303404 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303392 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P24481357 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303432 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303415 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P24481362 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303425 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P24481358 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303403 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303384 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P04303381 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0500012123.hg.1 ENST00000365160.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0500012123.hg.1 ENST00000602301.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0500012123.hg.1 ENST00000602301.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0500012123.hg.1 NR_030583.3 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR05024602.hg.1 TC05001810.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR05024602.hg.1 ENST00000365160.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR05024602.hg.1 NR_030583.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0500183902.hg.1 ENST00000365160.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0500183902.hg.1 ENST00000602301.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0500183902.hg.1 NR_030583.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0500183902.hg.1 ENST00000365160.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0500183902.hg.1 ENST00000602301.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0500183902.hg.1 NR_030583.3 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0500183902.hg.1 TC0500012123.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0500012123.hg.1 ENST00000365160.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0500012123.hg.1 ENST00000602301.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0500012123.hg.1 ENST00000602301.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0500012123.hg.1 NR_030583.3 Refseq
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_3310643 NR_030583.2 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_3310643 NR_030583.2 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_3310643 NR_030583.2 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_3310643 NR_030583.2 human_transcriptome

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline