Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs04938852_m1
          See other PDE11A-AS1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          PDE11A-AS1
          Gene Name:
          PDE11A antisense RNA 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 177673322 - 177723289 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs04938852_m1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4426961
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: PDE11A-AS1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_136171.1 3 - 4 380 77
          GenBank mRNA BX094187.1 - 3 - 4 380 77

          Adjacent Gene Details

          Gene name Gene Symbol Alias Distance Relative Direction Location Chromsome
          Upstream phosphodiesterase 11A PDE11A PPNAD2 Anti-sense Chr. 2 - 177623244 - 178108339 on NCBI Build GRCh38
          Downstream RNA binding motif protein 45 RBM45 DRB1,
          RB-1
          409.7kb Sense Chr. 2 - 178112437 - 178139011 on NCBI Build GRCh38

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 Homo sapiens Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200010105.hg.1 ENST00000412133.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200010105.hg.1 ENST00000412133.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200010105.hg.1 ENST00000412133.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200010105.hg.1 ENST00000412133.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200010105.hg.1 ENST00000412133.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200010105.hg.1 ENST00000412133.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200010105.hg.1 ENST00000412133.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200010105.hg.1 ENST00000412133.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200010105.hg.1 ENST00000412133.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200010105.hg.1 ENST00000412133.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200010105.hg.1 ENST00000450227.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200010105.hg.1 ENST00000450227.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200010105.hg.1 ENST00000450227.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200010105.hg.1 ENST00000412133.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200010105.hg.1 ENST00000412133.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200010105.hg.1 ENST00000412133.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200010105.hg.1 ENST00000412133.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200010105.hg.1 ENST00000412133.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200010105.hg.1 ENST00000412133.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200010105.hg.1 ENST00000412133.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200010105.hg.1 ENST00000412133.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200010105.hg.1 ENST00000412133.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200010105.hg.1 ENST00000412133.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200010105.hg.1 ENST00000450227.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200010105.hg.1 ENST00000450227.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200010105.hg.1 ENST00000450227.1 Ensembl

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline