Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs05024086_m1
          See other CISD1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          CISD1
          Gene Name:
          CDGSH iron sulfur domain 1
          Gene Aliases:
          C10orf70, MDS029, ZCD1, mitoNEET
          Chromosome Location:
          Chr.10: 58269162 - 58289586 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs05024086_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: CISD1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_018464.5 NP_060934.1 2 - 3 351 97
          GenBank mRNA AF220049.1 - 2 - 3 350 97
          AK312017.1 - 2 - 3 286 97
          AY960578.1 - 2 - 3 294 97
          BC005962.1 - 2 - 3 387 97
          BC007043.1 - 2 - 3 343 97
          BC008474.1 - 2 - 3 348 97
          BC059168.1 - 2 - 3 358 97
          DA417986.1 - 2 - 3 411 97

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Homo sapiens Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene CISD1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cellular iron ion homeostasis
          regulation of autophagy
          regulation of cellular respiration
          protein maturation
          transferase activity
          pyridoxal phosphate binding
          identical protein binding
          protein homodimerization activity
          metal ion binding
          L-cysteine:2-oxoglutarate aminotransferase activity
          iron-sulfur cluster binding
          2 iron, 2 sulfur cluster binding

          MicroArray Probes:

          Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 ENST00000333926.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 ENST00000333926.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 ENST00000333926.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 ENST00000333926.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 ENST00000333926.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 ENST00000333926.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 ENST00000333926.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 ENST00000333926.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 ENST00000333926.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 ENST00000333926.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 ENST00000333926.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 ENST00000333926.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 ENST00000333926.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 ENST00000333926.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 ENST00000464703.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 ENST00000464703.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 ENST00000464703.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 ENST00000464703.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 ENST00000464703.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 ENST00000464703.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 ENST00000464703.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 ENST00000488388.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 ENST00000488388.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 ENST00000488388.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 ENST00000488388.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 ENST00000488388.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 ENST00000488388.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 ENST00000488388.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 ENST00000489785.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 ENST00000489785.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 ENST00000489785.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 ENST00000489785.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 ENST00000489785.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 ENST00000489785.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 NM_018464.4 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 NM_018464.4 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 NM_018464.4 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 NM_018464.4 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 NM_018464.4 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 NM_018464.4 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 NM_018464.4 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 NM_018464.4 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 NM_018464.4 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 NM_018464.4 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 NM_018464.4 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000007698.hg.1 NM_018464.4 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 ENST00000333926.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 ENST00000333926.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 ENST00000333926.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 ENST00000333926.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 ENST00000333926.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 ENST00000333926.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 ENST00000333926.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 ENST00000333926.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 ENST00000333926.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 ENST00000333926.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 ENST00000333926.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 ENST00000333926.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 ENST00000333926.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 ENST00000333926.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 ENST00000464703.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 ENST00000464703.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 ENST00000464703.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 ENST00000464703.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 ENST00000464703.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 ENST00000464703.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 ENST00000464703.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 ENST00000488388.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 ENST00000488388.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 ENST00000488388.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 ENST00000488388.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 ENST00000488388.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 ENST00000488388.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 ENST00000488388.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 ENST00000489785.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 ENST00000489785.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 ENST00000489785.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 ENST00000489785.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 ENST00000489785.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 ENST00000489785.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 NM_018464.4 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 NM_018464.4 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 NM_018464.4 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 NM_018464.4 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 NM_018464.4 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 NM_018464.4 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 NM_018464.4 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 NM_018464.4 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 NM_018464.4 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 NM_018464.4 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 NM_018464.4 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000007698.hg.1 NM_018464.4 Refseq

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline