Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
Unity Lab Services
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
Nunc/Nalgene証明書
e-learning
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お客様セグメント
バイオテック
バイオファーマ
CDMO
検査室診断
産業、応用技術
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Hs05332304_g1
See other TLK2 GE Assays ›
Gene Symbol:
TLK2
Gene Name:
tousled like kinase 2
Gene Aliases:
HsHPK, MRD57, PKU-ALPHA
Chromosome Location:
Chr.17: 62470914 - 62615481 on Build GRCh38
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Hs05332304_g1
Best Coverage
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 360 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2900 rxns
Availability
Made To Order
Catalog #
4351372
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
カートに追加
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: TLK2
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
NM_001284333.3
NP_001271262.1
23
2972
65
NM_001284363.1
NP_001271292.1
20
2660
65
NM_001330418.3
NP_001317347.1
22
2959
65
NM_001375269.1
NP_001362198.1
21
2807
65
NM_001375270.1
NP_001362199.1
22
3200
65
NM_001375271.1
NP_001362200.1
22
3004
65
NM_001375272.1
NP_001362201.1
21
3104
65
NM_001375273.1
NP_001362202.1
22
3250
65
NM_001411074.1
NP_001398003.1
19
2914
65
NM_001438203.1
21
2813
65
NM_001438204.1
21
2908
65
NM_001438205.1
20
2720
65
NM_006852.6
NP_006843.2
22
3202
65
XM_011524215.3
XP_011522517.2
22
2879
65
XM_011524216.3
XP_011522518.1
23
3070
65
XM_011524218.3
XP_011522520.2
21
2813
65
XM_011524220.3
XP_011522522.2
21
2783
65
XM_011524221.3
XP_011522523.1
22
2977
65
XM_011524222.4
XP_011522524.1
23
3269
65
XM_011524223.4
XP_011522525.1
21
3077
65
XM_011524226.3
XP_011522528.1
22
2877
65
XM_011524227.3
XP_011522529.1
21
2808
65
XM_017024044.2
XP_016879533.2
22
2903
65
XM_017024048.3
XP_016879537.1
22
3173
65
XM_017024049.3
XP_016879538.1
22
3170
65
XM_017024050.2
XP_016879539.1
20
2714
65
XM_017024051.3
XP_016879540.1
21
3107
65
XM_017024053.3
XP_016879542.1
21
2908
65
XM_017024054.3
XP_016879543.1
20
3014
65
XM_017024055.3
XP_016879544.1
19
2918
65
XM_024450552.2
XP_024306320.1
23
2967
65
XM_024450553.2
XP_024306321.1
23
3073
65
XM_047435174.1
XP_047291130.1
23
2972
65
XM_047435175.1
XP_047291131.1
23
2969
65
XM_047435176.1
XP_047291132.1
22
2906
65
XM_047435177.1
XP_047291133.1
22
2876
65
XM_047435178.1
XP_047291134.1
21
2810
65
XM_047435179.1
XP_047291135.1
22
3007
65
XM_047435180.1
XP_047291136.1
22
2974
65
XM_047435181.1
XP_047291137.1
20
2717
65
XM_047435182.1
XP_047291138.1
21
2911
65
XM_047435183.1
XP_047291139.1
21
2881
65
XM_047435185.1
XP_047291141.1
20
2815
65
XM_047435186.1
XP_047291142.1
22
4649
65
XM_047435187.1
XP_047291143.1
20
2662
65
GenBank mRNA
AB004884.1
-
20
2638
65
AF162667.1
-
22
2874
65
AX775745.1
-
22
2874
65
BC044925.1
-
23
2972
65
BX647225.1
-
1
1098
65
Back To Top
More Information
Set Membership:
Ambion siRNA available
Amplicon length less than or equal to 70
3' Most
Mammalian Gene Collection
Detect Genomic DNA
Recommended Assay
Homo sapiens
Both primers and probe map within a single exon
Matching Ambion siRNAs:
Click here to find siRNAs for Gene TLK2
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
chromatin organization
protein phosphorylation
cellular response to DNA damage stimulus
chromosome segregation
negative regulation of autophagy
peptidyl-serine phosphorylation
negative regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process
intracellular signal transduction
nucleus localization
cellular response to gamma radiation
regulation of chromatin organization
nucleotide binding
protein kinase activity
protein serine/threonine kinase activity
protein binding
ATP binding
kinase activity
transferase activity
identical protein binding
protein serine kinase activity
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-h9fps:80/100.66.77.141:80.
git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.45.0-Offline