Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00431863_m1
          See other ASGR2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Asgr2
          Gene Name:
          asialoglycoprotein receptor 2
          Gene Aliases:
          ASGPR2, Asgr, Asgr-2
          Chromosome Location:
          Chr.11: 70092307 - 70106187 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00431863_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Asgr2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_007493.3 NP_031519.1 7 - 8 800 63
          GenBank mRNA BC011197.1 - 7 - 8 800 4194949 63
          X53042.1 - 7 - 8 676 63

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100000940.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Asgr2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          membrane traffic protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          endocytosis
          glycoprotein metabolic process
          regulation of protein stability
          lipid homeostasis
          carbohydrate binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P484842 NM_007493.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P484842 BC011197.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P484842 X53042.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P484842 NM_007493.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P484842 BC011197.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P484842 X53042.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 63716 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 80645 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 27062 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 902037 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 372245 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 905806 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 44315 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P123984 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P108995 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P161549 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P484842 NM_007493.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P484842 BC011197.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P484842 X53042.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P484842 NM_007493.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P484842 BC011197.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P484842 X53042.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P484842 NM_007493.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P484842 BC011197.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P484842 X53042.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P484842 NM_007493.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P484842 BC011197.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P484842 X53042.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898991 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898978 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898994 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898976 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898971 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898964 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898962 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898967 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898975 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898980 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898983 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898989 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898969 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898985 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898996 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898998 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898987 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898973 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898970 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P108995 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P161549 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P123984 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P02356761 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P484842 NM_007493.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P484842 BC011197.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P484842 X53042.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P484842 NM_007493.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P484842 BC011197.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P484842 X53042.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P112139 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P108995 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P161549 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P123984 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09460365 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09460362 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09460359 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09550618 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09460367 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09550622 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899016 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899002 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899043 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899036 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899029 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898944 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898995 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898998 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899090 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899008 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898973 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899086 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898939 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898938 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899054 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899068 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899009 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899039 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899056 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898968 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899042 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898975 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899060 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898983 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898980 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899005 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899021 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899077 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898951 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899031 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899012 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898959 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899011 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899063 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898976 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899044 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899023 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899057 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899070 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899047 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899076 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899020 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899059 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899088 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898987 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899019 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898985 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898997 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899033 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898989 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898994 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898942 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899006 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899000 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898952 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899091 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898964 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899026 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899085 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899015 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899058 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899075 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898971 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899065 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899010 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898978 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09208110 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898959 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899021 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898977 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09457924 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898996 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09429995 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09667780 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899005 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09656782 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09004819 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899023 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899068 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899015 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899090 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898983 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899009 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899054 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898975 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898964 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898955 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899057 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898965 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898973 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899019 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09460362 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899010 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09004821 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899002 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899011 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899063 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899096 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898991 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899001 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09083359 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898968 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899065 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899020 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899024 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09090666 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898967 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899095 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09441309 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898960 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09260264 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899012 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898970 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898971 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09576771 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09550618 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09612497 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898969 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09550622 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898994 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899008 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09550619 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898989 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09460359 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899051 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899000 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899029 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09441315 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09667782 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899016 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10377772 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10377764 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10377773 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10377766 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10377771 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10377768 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10377769 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10377767 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10377765 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1419747_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10377763 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1419747_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1419747_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 11890_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 11890_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100008205.mm.1 NM_007493.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100008205.mm.1 NM_007493.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100008205.mm.1 TC1100000940.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100008204.mm.1 NM_007493.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100008204.mm.1 NM_007493.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100008204.mm.1 TC1100000940.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1419747_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1419747_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 102662_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 102662_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1419747_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1419747_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1419747_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1419747_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 468028 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3360463 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3360463 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003360463 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2613758 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2613758 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl41344.9.1_32-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3360463 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl41344.9.1_32-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3360463 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2613758 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2613758 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline