Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00431960_m1
          See other ATP5A1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Atp5a1
          Gene Name:
          ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1 complex, alpha subunit 1
          Gene Aliases:
          AI035633, AL022851, AL023067, Atpm, D18Ertd206e, Mom2
          Chromosome Location:
          Chr.18: 77773768 - 77782869 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00431960_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Atp5a1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_007505.2 NP_031531.1 2 - 3 421 84
          GenBank mRNA AK043976.1 - 2 - 3 189 84
          AK076572.1 - 2 - 3 189 84
          AK098155.1 - 2 - 3 199 84
          AK146797.1 - 2 - 3 192 84
          AK150426.1 - 2 - 3 192 84
          AK150843.1 - 2 - 3 189 84
          AK151004.1 - 2 - 3 189 84
          AK151128.1 - 2 - 3 198 84
          AK151224.1 - 2 - 3 196 84
          AK151920.1 - 2 - 3 193 84
          AK152054.1 - 2 - 3 200 84
          AK152890.1 - 2 - 3 192 84
          AK153167.1 - 2 - 3 193 84
          AK153282.1 - 2 - 3 189 84
          AK159491.1 - 2 - 3 189 84
          AK159540.1 - 2 - 3 189 84
          AK159758.1 - 2 - 3 192 84
          AK160043.1 - 2 - 3 199 84
          AK164110.1 - 2 - 3 192 84
          AK166709.1 - 2 - 3 192 84
          AK166812.1 - 2 - 3 205 84
          AK167159.1 - 2 - 3 189 84
          AK167863.1 - 2 - 3 169 84
          AK168198.1 - 2 - 3 199 84
          AK168369.1 - 2 - 3 189 84
          AK168617.1 - 2 - 3 189 84
          AK168879.1 - 2 - 3 189 84
          AK168890.1 - 2 - 3 189 84
          AK168932.1 - 2 - 3 189 84
          AK169080.1 - 2 - 3 192 84
          AK169084.1 - 2 - 3 192 84
          AK169105.1 - 2 - 3 189 84
          AK169142.1 - 2 - 3 234 84
          AK169300.1 - 2 - 3 189 84
          AK169308.1 - 2 - 3 194 84
          AK169414.1 - 2 - 3 192 84
          BC014854.1 - 2 - 3 176 4500893 84
          BC020417.1 - 2 - 3 176 84
          BC055892.1 - 2 - 3 626 84
          L01062.1 - 2 - 3 176 84

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1800000833.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Ion Channel Transporter Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Atp5a1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ATP synthase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of endothelial cell proliferation
          lipid metabolic process
          ATP biosynthetic process
          transport
          ion transport
          embryo development
          ATP synthesis coupled proton transport
          ATP hydrolysis coupled proton transport
          proton transport
          ATP metabolic process
          hydrogen ion transmembrane transport
          nucleotide binding
          ATP binding
          hydrolase activity, acting on acid anhydrides, catalyzing transmembrane movement of substances
          ATPase activity
          MHC class I protein binding
          ADP binding
          poly(A) RNA binding
          proton-transporting ATP synthase activity, rotational mechanism
          proton-transporting ATPase activity, rotational mechanism

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31849681 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31849680 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31849682 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2041340 BY465601.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2041340 AK169308.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2041340 AK169084.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2041340 AK168932.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2041340 AK168369.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 408407 AK041275.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 214079 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 437160 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 6144 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 306196 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 118807 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P160492 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2041340 BY465601.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2041340 AK169308.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2041340 AK169084.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2041340 AK168932.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2041340 AK168369.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P674489 L01062.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P674489 BC020417.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P674489 BC014854.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P674489 AK214653.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P674489 AK214982.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P402496 L01062.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31849686 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31849680 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31849683 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31849699 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31849687 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31849682 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31849689 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31849697 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31849688 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31849693 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31849684 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31849690 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31849695 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31849691 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P09060215 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P09060234 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P160492 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P402496 L01062.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P674489 L01062.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P674489 BC020417.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P674489 BC014854.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P674489 AK214653.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P674489 AK214982.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P133545 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P140213 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P160492 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P09060234 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13845993 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13837984 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31849682 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31849681 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31849680 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849745 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849704 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849728 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849767 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849684 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849687 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849658 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849752 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849733 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849653 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849710 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849648 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849761 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849637 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849628 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849693 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849774 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849707 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849633 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849714 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849700 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849691 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849726 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849646 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849639 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849712 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849636 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849759 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849680 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849673 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849644 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849697 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849689 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849657 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849635 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849739 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849747 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849701 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849723 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849686 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849736 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849695 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849730 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849742 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849626 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849678 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849738 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849753 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849683 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849643 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849671 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849734 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849640 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849754 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849719 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849705 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849688 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849679 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849632 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849765 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849676 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849656 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849630 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849721 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849729 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849757 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849715 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31849642 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849687 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849695 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849674 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849686 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849718 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849670 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849673 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13630026 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849739 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849721 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13890350 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849675 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849684 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849703 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849743 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849699 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14069461 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849709 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849669 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849738 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14069462 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849728 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849688 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849715 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849660 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849704 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849679 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849693 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849676 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849683 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849707 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849723 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849665 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849717 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849705 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849690 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849719 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849714 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849741 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849701 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849691 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849678 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849742 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849710 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849697 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849689 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31849671 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456895 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456903 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456899 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456901 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456900 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456898 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456902 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456897 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456896 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456893 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456894 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456892 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1449710_PM_s_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1423111_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1420037_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10456891 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420037_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1449710_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1423111_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1449710_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420037_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1423111_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 11946_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 11946_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006080.mm.1 NM_007505.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006080.mm.1 NM_007505.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006080.mm.1 TC1800000833.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1423111_at - -
          Mouse Expression Set 430 1423111_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 100753_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 100753_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1423111_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1423111_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1420037_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1449710_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1423111_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1420037_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1449710_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1423111_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 921273 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1990722 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001990722 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2633229 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2633229 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl51737.13.1_28-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1990722 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl51737.13.1_28-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1990722 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2633229 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2633229 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl51737.13.1_28-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline