Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00442970_m1
          See other MC5R GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mc5r
          Gene Name:
          melanocortin 5 receptor
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.18: 68337260 - 68342446 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00442970_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Mc5r
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_013596.2 NP_038624.2 1 - 2 124 95
          GenBank mRNA BB650258.1 - 1 - 2 217 95
          BC100720.1 - 1 - 2 121 40045173 95
          BC100721.1 - 1 - 2 121 40045171 95
          BC100722.1 - 1 - 2 121 40045170 95
          BC100723.1 - 1 - 2 121 40045167 95
          U08354.1 - 1 - 2 130 95

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1800000728.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Mc5r

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          positive regulation of cAMP biosynthetic process
          signal transducer activity
          G-protein coupled receptor activity
          melanocortin receptor activity
          hormone binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2026014 BC100721.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2026014 BC100722.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2026014 BC100723.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2026014 BC100720.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2026014 U08354.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 360153 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 328167 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P158133 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2026014 BC100721.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2026014 BC100722.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2026014 BC100723.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2026014 BC100720.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2026014 U08354.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P103912 BC100721.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P103912 BC100722.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P103912 BC100723.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P103912 BC100720.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P103912 U08354.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31796898 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31796921 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31796901 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31796927 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31796924 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31796904 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31796913 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31796908 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31796910 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31796900 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31796899 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31796906 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31796923 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31796911 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31796914 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31796919 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31796917 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31796925 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31796920 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31796916 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P158133 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P103912 BC100721.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P103912 BC100722.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P103912 BC100723.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P103912 BC100720.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P103912 U08354.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P126352 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P158133 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13753159 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13753188 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13753170 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13753185 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13753161 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13753171 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13753155 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796925 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796944 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796911 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796937 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796956 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796985 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796947 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796967 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796921 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796962 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796957 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796916 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796927 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796904 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796984 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796953 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796966 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796934 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796910 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796980 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796945 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796923 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796919 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796977 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796964 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796951 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796914 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796917 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796955 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796906 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796901 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796930 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796932 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796982 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796900 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796974 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796929 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796924 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796960 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796952 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796908 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796913 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31796939 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31796911 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31796910 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31796934 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31796941 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31796955 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31796945 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13753161 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31796939 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31796919 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31796913 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13717786 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31796914 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31796921 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13753175 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31796906 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31796957 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31796944 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31796899 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31796952 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31796900 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31796947 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31796925 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31796898 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31796937 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31796920 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31796904 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31796951 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31796932 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31796923 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31796897 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31796958 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14034835 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31796953 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31796929 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31796916 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31796917 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31796908 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31796956 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456515 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10456514 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1460723_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10456513 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1460723_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1460723_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 17203_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 17203_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800005330.mm.1 NM_013596.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800005330.mm.1 NM_013596.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800005330.mm.1 TC1800000728.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800005329.mm.1 NM_013596.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800005329.mm.1 NM_013596.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800005329.mm.1 TC1800000728.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1460723_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1460723_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 99896_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 99896_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1460723_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1460723_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1460723_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1460723_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 771824 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2640176 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2640176 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002640176 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2619762 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2619762 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl51807.2.1_60-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2640176 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl51807.2.1_60-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2640176 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2619762 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2619762 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-h9fps:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline