Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00443940_m1
          See other MYLPF GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mylpf
          Gene Name:
          myosin light chain, phosphorylatable, fast skeletal muscle
          Gene Aliases:
          2410014J02Rik, MLC-2, Mlc2
          Chromosome Location:
          Chr.7: 127208848 - 127214288 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00443940_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Mylpf
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_016754.5 NP_058034.1 5 - 6 513 57
          GenBank mRNA AK003149.1 - 5 - 6 418 57
          AK010483.1 - 5 - 6 514 57
          BC055869.1 - 5 - 6 397 4018694 57
          U77943.1 - 4 - 5 360 57

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700001837.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Mylpf

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          actin or actin-binding cytoskeletal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          skeletal muscle tissue development
          calcium ion binding
          structural constituent of muscle
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2170381 NM_016754.5 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 698570 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 788702 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 141846 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P124949 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2170381 NM_016754.5 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25504603 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25504597 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25504600 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25504586 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25504588 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25504608 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25504605 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25504594 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25504591 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25504602 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25504598 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P124949 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P383572 AK003149.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P383572 AK010483.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P383572 NM_016754.5 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P383572 BC055869.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P383572 U77943.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P112445 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P138891 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P124949 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06484462 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06484465 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504582 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504576 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504522 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504521 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504532 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504531 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504574 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504588 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504649 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504570 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504541 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504595 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504621 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504597 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504642 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504565 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504586 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504543 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504640 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504647 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504626 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504567 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504518 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504571 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504558 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504624 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504602 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504519 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504557 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504584 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504628 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504537 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504644 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504652 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504632 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504603 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504554 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504631 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504635 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504639 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504637 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504605 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504629 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504653 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504563 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504549 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504523 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504622 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504529 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504550 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504598 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504553 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504546 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504633 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504520 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504585 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504580 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504600 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504641 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504560 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504533 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504609 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504643 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504591 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504630 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504551 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504547 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504650 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25504536 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06484454 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25504602 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06525854 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25504577 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25504600 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25504584 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25504594 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25504598 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25504605 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06525852 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06484465 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06484459 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25504597 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25504595 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25504580 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25504582 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25504608 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06056523 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10557580 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10557576 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10557584 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10557581 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10557577 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10557578 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10557583 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10557582 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10557579 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1448371_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10557575 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1448371_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1448371_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 17907_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 17907_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700015731.mm.1 TC0700001837.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700015731.mm.1 NM_016754.5.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700015731.mm.1 NM_016754.5 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700015732.mm.1 TC0700001837.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700015732.mm.1 NM_016754.5.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700015732.mm.1 NM_016754.5 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1448371_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1448371_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 92881_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 162101_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 92881_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 162101_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 170347_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 170347_f_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1448371_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1448371_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1448371_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1448371_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 926434 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6110092 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006110092 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl32040.11.1_26-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6110092 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl32040.11.1_26-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6110092 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2977331 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2745496 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2977331 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline