Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00451539_s1
          See other OLFR1507 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1507
          Gene Name:
          olfactory receptor 1507
          Gene Aliases:
          MOR244-1, Mor28, Or28
          Chromosome Location:
          Chr.14: 52489935 - 52495695 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00451539_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1507
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001170918.1 NP_001164389.1 2 1474 87
          NM_020512.2 NP_065258.2 1 981 87
          GenBank mRNA BC119163.1 - 1 981 8733912 87
          BC119165.1 - 1 981 8733914 87

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1507

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2024125 BC119165.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2024125 NM_001170918.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2024125 NM_020512.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2024125 BC119163.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P139209 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2024125 BC119165.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2024125 NM_001170918.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2024125 NM_020512.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2024125 BC119163.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P261648 BC119165.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P261648 NM_001170918.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P261648 NM_020512.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P261648 BC119163.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P09541107 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P09541106 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P139209 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P261648 BC119165.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P261648 NM_001170918.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P261648 NM_020512.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P261648 BC119163.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P128391 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P139209 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32927654 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32927684 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32927722 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32927678 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32927685 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32927681 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32927725 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32927670 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32927692 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32927710 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32927663 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32927671 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32927712 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32927673 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32927713 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32927702 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32927659 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32927656 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32927720 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32927701 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32927707 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32927683 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32927717 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32927680 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32927693 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32927658 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32927698 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32927699 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32927665 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32927716 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32927672 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32927715 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32927660 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32927706 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32927703 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32927657 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32927687 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32927709 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32927726 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32927696 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32927661 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10419724 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10419725 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1422371_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10419723 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422371_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422371_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 57269_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 57269_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422371_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422371_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 96981_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 96981_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 96982_PM_g_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 96982_g_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422371_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422371_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422371_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422371_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 894585 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3520086 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003520086 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1232871 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1232871 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl45578.1.1_262-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3520086 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl45578.1.1_262-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3520086 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1232871 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1232871 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0