Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00452079_m1
          See other SDF2L1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Sdf2l1
          Gene Name:
          stromal cell-derived factor 2-like 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.16: 17130138 - 17132383 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00452079_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Sdf2l1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_022324.3 NP_071719.1 2 - 3 456 56
          GenBank mRNA AB043006.1 - 2 - 3 396 56
          BC023290.1 - 2 - 3 410 56
          BC053425.1 - 2 - 3 438 6508268 56
          BC053438.1 - 2 - 3 438 56

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1600001280.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Sdf2l1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to endoplasmic reticulum stress
          regulation of apoptotic process
          cellular response to misfolded protein
          ER-associated misfolded protein catabolic process
          chaperone binding
          ATPase binding
          misfolded protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30572142 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30572144 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30572148 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30572151 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30572146 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30572152 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30572149 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30572145 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30572147 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30572150 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P280446 BC023290.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P280446 NM_022324.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P280446 AB043006.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P280446 BC053425.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P280446 BC053438.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P280446 BC023290.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P280446 NM_022324.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P280446 AB043006.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P280446 BC053425.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P280446 BC053438.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 636660 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P149624 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P280446 BC023290.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P280446 NM_022324.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P280446 AB043006.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P280446 BC053425.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P280446 BC053438.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P280446 BC023290.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P280446 NM_022324.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P280446 AB043006.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P280446 BC053425.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P280446 BC053438.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P280446 BC023290.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P280446 NM_022324.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P280446 AB043006.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P280446 BC053425.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P280446 BC053438.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P280446 BC023290.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P280446 NM_022324.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P280446 AB043006.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P280446 BC053425.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P280446 BC053438.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30572163 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30572147 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30572153 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30572146 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30572134 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30572162 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30572174 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30572160 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30572164 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30572169 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30572167 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30572141 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30572154 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30572149 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30572156 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30572132 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30572152 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30572170 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30572145 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30572158 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30572151 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30572135 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30572137 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P149624 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P280446 BC023290.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P280446 NM_022324.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P280446 AB043006.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P280446 BC053425.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P280446 BC053438.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P280446 BC023290.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P280446 NM_022324.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P280446 AB043006.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P280446 BC053425.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P280446 BC053438.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P137610 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P149624 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12580302 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12580314 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12956581 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12580306 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12580295 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12998554 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30572148 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30572147 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30572142 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30572152 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30572150 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30572149 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30572145 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30572144 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30572151 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30572146 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572114 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572141 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572189 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572145 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572156 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572111 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572076 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572149 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572196 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572104 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572162 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572138 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572117 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572186 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572101 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572147 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572106 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572090 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572198 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572164 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572108 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572190 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572132 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572154 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572167 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572153 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572151 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572080 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572115 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572079 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572113 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572202 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572099 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572160 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572187 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572103 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572123 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572146 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572089 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572135 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572100 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572091 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572200 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572097 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572087 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572158 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572194 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572192 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572188 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30572085 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30572141 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30572138 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30572171 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12998554 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12764098 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30572149 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12779466 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12707854 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30572135 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30572132 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30572164 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30572147 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12508589 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12956579 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30572169 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30572162 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30572146 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30572154 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30572137 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12580312 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30572167 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30572176 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12580313 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30572158 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30572151 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30572145 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10438100 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10438102 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10438099 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10438101 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1418206_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10438098 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1418206_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1418206_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 64136_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 64136_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600010360.mm.1 NM_022324.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600010360.mm.1 NM_022324.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600010360.mm.1 TC1600001280.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1418206_at - -
          Mouse Expression Set 430 1418206_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1418206_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1418206_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1418206_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1418206_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 916992 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4230446 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1221943 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1221943 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline