Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00455327_m1
          See other TSPEAR GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tspear
          Gene Name:
          thrombospondin type laminin G domain and EAR repeats
          Gene Aliases:
          C330046G03Rik, ORF65, TSP-EAR, Tnep1
          Chromosome Location:
          Chr.10: 77686030 - 77886994 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00455327_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tspear
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001287074.1 NP_001274003.1 2 - 3 550 58
          GenBank mRNA AJ487520.1 - 1 - 2 221 58
          JQ815565.1 - 2 - 3 550 58

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1000000762.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          intercellular signal molecule

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          sensory perception of sound
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P108401 AJ487520.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P108401 AK082868.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P108401 AJ487520.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P108401 AK082868.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P108401 AJ487520.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P108401 AK082868.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P108401 AJ487520.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P108401 AK082868.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P108401 AJ487520.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P108401 AK082868.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P108401 AJ487520.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P108401 AK082868.1 mouse_transcriptome
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08851739 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270678 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270621 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270545 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270573 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270615 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270569 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270648 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270779 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270544 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270724 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270589 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270684 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270726 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270685 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270579 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270674 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270550 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270652 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270647 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08851748 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270654 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270635 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270782 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270632 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08546763 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08448521 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270611 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270720 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270670 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08206014 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270552 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270614 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270722 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08917630 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270634 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270643 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270715 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08206012 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08849916 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08626787 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270546 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08619446 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270637 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270640 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08872663 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270717 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270645 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08849911 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270661 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270673 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270730 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08546766 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270606 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08248806 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270584 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08332982 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270653 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08851751 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270784 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08546772 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270728 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270734 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270627 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270676 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08619436 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270732 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08228547 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08619442 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270666 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270636 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270639 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270616 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270778 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270655 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270664 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270677 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270679 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270658 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270657 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270602 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270731 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270718 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270548 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08619440 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08359120 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364312 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364305 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364310 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364311 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364309 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364307 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364304 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364308 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364306 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364303 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10364301 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000005585.mm.1 NM_001287074.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000005585.mm.1 TC1000000762.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000005591.mm.1 NM_001287074.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000005591.mm.1 TC1000000762.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000005586.mm.1 NM_001287074.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000005586.mm.1 TC1000000762.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 349410 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2727872 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2727872 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2727872 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2727872 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline