Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00458724_m1
          See other MAP1LC3A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Map1lc3a
          Gene Name:
          microtubule-associated protein 1 light chain 3 alpha
          Gene Aliases:
          1010001H21Rik, 4922501H04Rik, LC3, LC3a
          Chromosome Location:
          Chr.2: 155276364 - 155278073 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00458724_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Map1lc3a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_025735.3 NP_080011.1 1 - 2 286 63
          GenBank mRNA BC010596.1 - 1 - 2 186 3256801 63
          CA322683.1 - 1 - 2 355 63

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200002363.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Map1lc3a

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-motor microtubule binding protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          autophagosome assembly
          mitophagy
          autophagy
          cellular response to nitrogen starvation
          nucleophagy
          membrane fusion
          protein binding
          phospholipid binding
          microtubule binding
          phosphatidylethanolamine binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21764743 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21764747 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21764746 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21764750 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21764749 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21764745 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21764751 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21764744 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P464981 AK015020.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P464981 BC010596.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P464981 NM_025735.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P464981 AK003122.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P464981 AK003716.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P464981 AK015020.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P464981 BC010596.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P464981 NM_025735.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P464981 AK003122.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P464981 AK003716.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 333939 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P104194 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P464981 AK015020.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P464981 BC010596.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P464981 NM_025735.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P464981 AK003122.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P464981 AK003716.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P464981 AK015020.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P464981 BC010596.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P464981 NM_025735.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P464981 AK003122.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P464981 AK003716.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P464981 AK015020.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P464981 BC010596.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P464981 NM_025735.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P464981 AK003122.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P464981 AK003716.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P464981 AK015020.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P464981 BC010596.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P464981 NM_025735.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P464981 AK003122.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P464981 AK003716.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21764737 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21764751 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21764753 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21764755 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21764722 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21764744 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21764749 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21764745 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21764756 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21764728 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21764734 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21764739 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21764719 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21764742 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21764721 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21764723 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21764724 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21764727 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21764731 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21764759 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21764725 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21764747 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P104194 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P464981 AK015020.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P464981 BC010596.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P464981 NM_025735.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P464981 AK003122.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P464981 AK003716.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P464981 AK015020.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P464981 BC010596.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P464981 NM_025735.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P464981 AK003122.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P464981 AK003716.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P115749 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P104194 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01151012 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01879300 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01879299 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01151013 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21764745 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21764743 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21764749 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21764750 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21764751 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21764746 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21764747 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21764744 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21764727 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21764737 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21764703 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21764734 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21764740 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21764729 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21764706 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21764747 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21764751 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21764716 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21764742 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21764721 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21764719 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21764753 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21764711 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21764739 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21764743 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21764725 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21764723 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21764756 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21764697 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21764712 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21764699 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21764745 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21764759 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21764708 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21764731 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21764749 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21764737 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01570991 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21764720 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21764745 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21764712 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21764723 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21764716 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21764709 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21764738 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21764728 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21764714 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01740554 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01371408 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21764724 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21764719 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21764739 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21764759 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21764753 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21764756 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01779525 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02150933 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01317198 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02139467 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21764725 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21764740 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21764751 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21764721 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21764708 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21764711 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21764743 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21764706 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21764731 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01151011 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21764727 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10477639 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10477641 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10477640 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10477638 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1447883_PM_x_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1451290_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10477637 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1447883_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1451290_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1451290_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1447883_PM_x_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 66734_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 66734_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200018831.mm.1 NM_025735.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200018831.mm.1 NR_046364.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200018831.mm.1 TC0200002363.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200018828.mm.1 NM_025735.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200018828.mm.1 NR_046364.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200018828.mm.1 TC0200002363.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200018830.mm.1 NM_025735.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200018830.mm.1 NR_046364.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200018830.mm.1 TC0200002363.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200018833.mm.1 NM_025735.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200018833.mm.1 TC0200002363.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1451290_at - -
          Mouse Expression Set 430 1451290_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1447883_PM_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1447883_x_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 97447_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 97447_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 169666_PM_i_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 169666_i_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1451290_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1451290_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1451290_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1451290_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1447883_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1447883_PM_x_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 5570605 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5570605 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 840519 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000840519 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005570605 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2686183 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2614293 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2686183 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2614293 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0003102.1_1-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl20056.4.1_63-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 840519 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5570605 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl20056.4.1_63-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0003102.1_1-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 840519 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5570605 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2686183 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2832682 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2686183 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2832682 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl20056.4.1_63-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl0003102.1_1-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline