Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00459710_m1
          See other CHRAC1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Chrac1
          Gene Name:
          chromatin accessibility complex 1
          Gene Aliases:
          2410152E03Rik, 2810406L04Rik, YCL1
          Chromosome Location:
          Chr.15: 73090412 - 73094075 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00459710_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Chrac1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053068.3 NP_444298.1 1 - 2 179 83
          GenBank mRNA AF230805.1 - 1 - 2 154 83
          AK010812.1 - 1 - 2 180 83
          AK134403.1 - 166 83
          BC016593.1 - 1 - 2 151 83
          BC061043.1 - 1 - 2 178 6773451 83

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1500000515.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Chrac1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA-binding transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          DNA binding
          DNA-directed DNA polymerase activity
          protein binding
          transferase activity
          nucleotidyltransferase activity
          sequence-specific DNA binding
          protein heterodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30328266 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30328265 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30328261 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30328263 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30328262 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P106537 AK010812.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P106537 AK134403.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P106537 BC016593.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P106537 BC061043.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P106537 NM_053068.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P106537 AK010812.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P106537 AK134403.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P106537 BC016593.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P106537 BC061043.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P106537 NM_053068.3 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 496522 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 855497 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 249188 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P106537 AK010812.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P106537 AK134403.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P106537 BC016593.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P106537 BC061043.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P106537 NM_053068.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P106537 AK010812.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P106537 AK134403.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P106537 BC016593.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P106537 BC061043.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P106537 NM_053068.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30328267 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30328272 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30328250 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30328269 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30328254 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30328278 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30328246 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30328270 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30328252 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30328248 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30328263 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30328277 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30328245 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30328273 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30328261 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30328265 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30328260 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30328274 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30328258 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P08413895 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P106537 AK010812.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P106537 AK134403.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P106537 BC016593.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P106537 BC061043.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P106537 NM_053068.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P106537 AK010812.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P106537 AK134403.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P106537 BC016593.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P106537 BC061043.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P106537 NM_053068.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P272172 AK010812.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P272172 BC016593.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P272172 BC061043.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P272172 NM_053068.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P272172 AF230805.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P1052401 AK031914.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P118227 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P107341 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P08413895 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30328261 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30328263 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30328262 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30328266 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30328265 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328317 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328298 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328342 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328263 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328340 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328258 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328281 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328283 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328336 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328307 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328300 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328333 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328242 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328288 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328316 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328289 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328321 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328245 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328254 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328287 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328312 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328327 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328285 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328304 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328294 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328250 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328302 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328269 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328291 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328278 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328331 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328325 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328247 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328274 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328265 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328324 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328248 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328277 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328252 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328270 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328280 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328309 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328339 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30328297 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328323 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328254 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328283 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328300 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328260 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328333 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328317 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328329 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328316 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328270 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328265 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328245 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328255 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328307 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328312 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328342 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328289 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328272 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328288 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328321 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328248 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328269 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328273 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328335 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328294 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328336 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328275 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328252 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328285 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328258 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328277 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328309 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328327 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328331 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328314 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328250 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328246 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328280 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328325 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328339 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328340 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328298 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328293 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328297 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328324 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328278 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328310 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328302 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328267 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328304 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328247 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328291 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328319 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328263 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328287 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328281 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30328274 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10424581 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10424579 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10424578 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10424580 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1422505_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1459859_PM_x_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10424577 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1459859_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1459859_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422505_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422505_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 93696_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 93696_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500003588.mm.1 NM_053068.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500003588.mm.1 NM_053068.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500003588.mm.1 TC1500000515.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500003591.mm.1 NM_053068.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500003591.mm.1 NM_053068.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500003591.mm.1 TC1500000515.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500003594.mm.1 NM_053068.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500003594.mm.1 NM_053068.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500003594.mm.1 TC1500000515.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1422505_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422505_at - -
          Mouse Expression Set 430 1459859_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1459859_PM_x_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 100126_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 100126_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422505_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422505_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422505_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422505_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1459859_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1459859_PM_x_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 940600 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 940600 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000940600 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1237667 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1237667 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl47839.4.1_2-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 940600 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl47839.4.1_2-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 940600 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1237667 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3005266 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1237667 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3005266 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0