Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00460726_m1
          See other LPPR2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Lppr2
          Gene Name:
          lipid phosphate phosphatase-related protein type 2
          Gene Aliases:
          PRG-4
          Chromosome Location:
          Chr.9: 21936422 - 21948907 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00460726_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Lppr2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001290299.1 NP_001277228.1 3 - 4 397 63
          NM_144935.1 NP_659184.1 2 - 3 369 63
          GenBank mRNA AK082453.1 - 3 - 4 360 63
          AY438023.1 - 2 - 3 369 63
          BC018242.1 - 2 - 3 369 4503683 63
          BC023082.1 - 3 - 4 374 5357160 63
          CX122376.1 - 3 - 4 397 63

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0900000208.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Lppr2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          phosphatase

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          catalytic activity
          phosphatidate phosphatase activity
          hydrolase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26349634 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26349632 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26349689 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26349691 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26349688 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26349635 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26349678 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26349675 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26349676 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26349690 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26349677 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P427603 BC023082.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P427603 AY438023.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P427603 BC018242.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P427603 NM_144935.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P427603 AK082453.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P427603 BC023082.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P427603 AY438023.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P427603 BC018242.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P427603 NM_144935.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P427603 AK082453.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 49869 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 845292 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 117265 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 481756 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 36621 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 468416 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 89753 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P157997 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P156202 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P427603 BC023082.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P427603 AY438023.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P427603 BC018242.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P427603 NM_144935.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P427603 AK082453.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P427603 BC023082.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P427603 AY438023.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P427603 BC018242.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P427603 NM_144935.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P427603 AK082453.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26349650 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26349629 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26349654 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26349643 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26349646 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26349641 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26349649 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26349651 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26349636 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26349638 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26349647 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26349634 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26349637 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26349640 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26349631 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26349633 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26349642 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26349652 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26349644 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06720050 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P157997 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P156202 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P427603 BC023082.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P427603 AY438023.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P427603 BC018242.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P427603 NM_144935.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P427603 AK082453.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P427603 BC023082.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P427603 AY438023.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P427603 BC018242.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P427603 NM_144935.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P427603 AK082453.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P136802 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P156202 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P157997 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07853016 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07958139 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08033504 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07853015 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07853013 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26349689 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26349691 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26349677 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26349690 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26349688 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26349632 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26349635 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26349675 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26349676 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26349634 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26349678 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349634 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349696 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349747 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349725 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349676 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349698 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349723 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349732 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349638 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349713 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349640 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349591 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349598 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349706 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349700 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349678 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349629 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349602 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349593 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349666 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349686 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349704 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349671 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349684 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349699 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349594 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349694 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349597 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349606 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349633 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349693 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349727 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349660 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349716 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349651 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349668 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349643 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349646 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349691 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349652 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349745 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349715 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349656 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349662 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349734 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349720 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349681 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349644 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349689 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349603 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349673 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349658 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349636 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349600 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349637 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349665 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349718 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349647 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349708 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349649 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349647 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349694 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07958141 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349676 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349710 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349715 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349636 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349634 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349649 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07679256 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07514705 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07853639 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349640 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349662 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349681 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349656 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349704 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349643 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349669 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349718 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349658 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349702 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07679250 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349712 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07973680 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349696 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349708 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349678 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07679258 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349638 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07829838 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08033503 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349653 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349711 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349716 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349651 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07853015 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07560822 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08135314 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07906477 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349652 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349698 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349660 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349665 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10583783 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10583776 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10583775 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10583784 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10583778 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10583781 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10583777 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10583779 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10583782 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10583780 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1424757_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10583773 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1424757_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1424757_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 235044_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 235044_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900001578.mm.1 NM_144935.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900001578.mm.1 NM_144935.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900001578.mm.1 TC0900000208.mm.1 MTA TC
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1424757_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1424757_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 566470 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5220711 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005220711 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2757716 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2757716 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl37211.10_96-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5220711 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl37211.10_96-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5220711 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2850073 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2757716 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2757716 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2850073 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl37211.10_96-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline