Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00463954_m1
          See other LGSN GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Lgsn
          Gene Name:
          lengsin, lens protein with glutamine synthetase domain
          Gene Aliases:
          Gluld1, Lgs, lengsin
          Chromosome Location:
          Chr.1: 31176435 - 31204725 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00463954_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Lgsn
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_153601.1 NP_705829.1 3 - 4 344 71
          GenBank mRNA AF545851.1 - 3 - 4 344 71
          BC117745.1 - 3 - 4 344 40090427 71
          BC117746.1 - 3 - 4 344 40090429 71
          BC128067.1 - 3 - 4 344 40090416 71

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0100000193.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Lgsn

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ligase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          glutamine biosynthetic process
          nitrogen compound metabolic process
          catalytic activity
          glutamate-ammonia ligase activity
          protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1996633 AF545851.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1996633 NM_153601.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P162038 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P146718 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1996633 AF545851.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1996633 NM_153601.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20123106 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20123131 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20123112 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20123118 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20123129 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20123108 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20123141 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20123136 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20123134 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20123137 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20123128 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20123132 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20123111 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20123115 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20123105 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20123139 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20123109 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20123114 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20123123 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20123121 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20123125 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20123104 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20123130 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20123116 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P192377 BC128067.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P192377 AF545851.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P192377 BC117745.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P192377 BC117746.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P192377 NM_153601.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P102257 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P120343 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00919858 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00919869 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00919861 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00919862 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00919864 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123223 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123336 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123350 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123267 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123246 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123300 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123365 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123301 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123261 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123218 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123363 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123209 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123249 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123207 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123297 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123304 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123170 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123222 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123213 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123228 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123351 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123144 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123369 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123205 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123173 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123241 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123134 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123290 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123236 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123191 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123220 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123283 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123269 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123352 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123258 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123174 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123158 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123299 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123105 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123199 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123362 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123164 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123229 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123136 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123294 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123195 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123361 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123327 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123305 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123125 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123346 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123353 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123131 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123309 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123332 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123104 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123168 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123130 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123247 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123256 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123230 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123313 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123116 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123157 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123348 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123264 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123123 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123356 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123175 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123314 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123296 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123171 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123211 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123339 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123203 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123196 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123325 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123183 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123132 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123285 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123121 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123151 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123251 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123145 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123265 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123244 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123367 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123311 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123139 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123200 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123115 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123166 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123330 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123129 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123302 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123215 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123322 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123181 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123141 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123111 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123255 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123118 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123185 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123112 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123238 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123278 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123341 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123128 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123108 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123368 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123160 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123137 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123345 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123307 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123178 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123292 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123114 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123373 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123216 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123343 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123289 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123169 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123254 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123154 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123155 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123371 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123357 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20123234 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123164 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123145 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123129 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123150 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123156 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123112 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123260 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123258 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123132 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123154 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123157 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123227 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123240 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123252 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123234 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123160 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123236 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123244 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123238 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123114 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123105 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123222 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123128 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123241 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123130 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123261 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123254 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123231 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123144 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123104 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00676018 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123123 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123255 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123230 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123141 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123256 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123111 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123139 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123136 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123108 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123152 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123246 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123223 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123151 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123247 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00850208 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123220 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123116 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123158 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123118 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123125 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123166 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123218 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00785624 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123121 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00472036 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123249 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123146 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123137 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123251 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123115 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20123109 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10345191 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10345193 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10353724 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10345196 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10353723 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10345195 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10345192 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10345194 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10345190 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10353721 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100001174.mm.1 NM_153601.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100001174.mm.1 NM_153601.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100001174.mm.1 TC0100000193.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 676117 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5690592 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005690592 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2644906 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2644906 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl18113.5.1_180-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5690592 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl18113.5.1_180-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5690592 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2644906 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2644906 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline