Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00470608_m1
          See other 4921536K21RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          4921536K21Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 4921536K21 gene
          Gene Aliases:
          AV043724
          Chromosome Location:
          Chr.11: 3886088 - 3895126 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00470608_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 4921536K21Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_026150.3 NP_080426.1 2 - 3 403 88
          GenBank mRNA AK006513.1 - 2 - 3 376 88
          AK015005.1 - 2 - 3 376 88
          AK049235.1 - 2 - 3 375 88
          AK162162.1 - 2 - 3 261 88
          BC048445.1 - 2 - 3 372 6704927 88

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100002100.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene 4921536K21Rik

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27554560 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27554559 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27554557 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27554562 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27554561 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27554558 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P367752 AK049235.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P367752 AK162162.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P367752 NM_026150.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P367752 AK015005.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P367752 AK049235.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P367752 AK162162.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P367752 NM_026150.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P367752 AK015005.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 122506 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 738334 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 539668 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 913976 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 39421 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P167631 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P367752 AK049235.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P367752 AK162162.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P367752 NM_026150.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P367752 AK015005.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P367752 AK049235.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P367752 AK162162.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P367752 NM_026150.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P367752 AK015005.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554536 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554539 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554560 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554550 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554538 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554542 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554554 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554561 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554555 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554558 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554548 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554546 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554544 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554540 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554562 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554559 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27554551 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P167631 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07239290 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P584842 AK049235.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P584842 AK162162.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P584842 BC048445.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P584842 NM_026150.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P584842 AK015005.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P367752 AK049235.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P367752 AK162162.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P367752 NM_026150.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P367752 AK015005.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P367752 AK049235.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P367752 AK162162.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P367752 NM_026150.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P367752 AK015005.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P443532 AK081396.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P140260 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P167631 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09047039 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09047042 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09047044 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09047043 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09047031 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27554557 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27554559 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27554562 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27554560 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27554561 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27554558 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554558 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554519 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554545 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554517 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554522 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554528 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554526 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554474 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554467 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554470 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554487 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554542 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554462 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554477 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554532 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554491 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554498 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554562 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554512 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554535 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554507 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554478 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554523 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554476 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554483 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554555 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554538 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554520 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554539 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554506 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554502 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554493 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554533 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554534 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554536 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554508 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554554 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554560 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27554495 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554498 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554544 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554545 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554547 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09387648 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554542 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554555 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554535 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554540 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554491 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554493 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554529 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554495 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554517 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554524 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09441058 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554519 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554530 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554534 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554520 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09047044 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554548 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554522 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554523 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554539 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554536 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554533 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554550 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554532 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554562 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554552 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09387652 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554551 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554558 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554554 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27554514 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10383788 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10383786 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10383789 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10383787 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10383790 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1420721_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10383785 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420721_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420721_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 67430_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 67430_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100020388.mm.1 NM_026150.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100020388.mm.1 NM_026150.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100020388.mm.1 TC1100002100.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100020389.mm.1 NM_026150.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100020389.mm.1 NM_026150.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100020389.mm.1 TC1100002100.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100020390.mm.1 NM_026150.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100020390.mm.1 NM_026150.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100020390.mm.1 TC1100002100.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100020392.mm.1 NM_026150.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100020392.mm.1 NM_026150.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100020392.mm.1 TC1100002100.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100020391.mm.1 NM_026150.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100020391.mm.1 NM_026150.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100020391.mm.1 TC1100002100.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100020393.mm.1 NM_026150.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100020393.mm.1 NM_026150.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100020393.mm.1 TC1100002100.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100020394.mm.1 NM_026150.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100020394.mm.1 NM_026150.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100020394.mm.1 TC1100002100.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1420721_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1420721_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 167010_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 167010_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420721_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420721_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1420721_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1420721_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4590347 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004590347 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2770021 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2770021 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl40590.3_503-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4590347 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl40590.3_503-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4590347 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2876359 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2876359 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2770021 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline