Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00471414_m1
          See other SPERT GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Spert
          Gene Name:
          spermatid associated
          Gene Aliases:
          1700086N05Rik, AI596460, Nurit
          Chromosome Location:
          Chr.14: 75582834 - 75593177 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00471414_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Spert
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_026457.2 NP_080733.2 1 - 2 73 61
          GenBank mRNA AK007022.1 - 1 - 2 52 61
          BC109147.2 - 1 - 2 52 40045644 61

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1400002422.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Spert

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P325552 AK007022.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P325552 AY092416.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P325552 NM_001164141.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P325552 NM_026457.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P325552 AK005703.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P325552 AK007022.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P325552 AY092416.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P325552 NM_001164141.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P325552 NM_026457.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P325552 AK005703.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 958996 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 1761 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 84455 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 41576 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 691568 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 23176 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P175543 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P325552 AK007022.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P325552 AY092416.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P325552 NM_001164141.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P325552 NM_026457.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P325552 AK005703.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P325552 AK007022.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P325552 AY092416.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P325552 NM_001164141.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P325552 NM_026457.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P325552 AK005703.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P325552 AK007022.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P325552 AY092416.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P325552 NM_001164141.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P325552 NM_026457.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P325552 AK005703.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P325552 AK007022.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P325552 AY092416.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P325552 NM_001164141.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P325552 NM_026457.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P325552 AK005703.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29728821 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29728792 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29728815 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29728817 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29728808 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29728801 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29728825 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29728822 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29728818 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29728796 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29728811 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29728799 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29728819 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29728812 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29728803 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29728806 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29728800 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29728802 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29728814 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29728823 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29728794 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P02887453 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P175543 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P325552 AK007022.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P325552 AY092416.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P325552 NM_001164141.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P325552 NM_026457.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P325552 AK005703.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P325552 AK007022.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P325552 AY092416.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P325552 NM_001164141.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P325552 NM_026457.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P325552 AK005703.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P120910 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P175543 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11509849 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11475312 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11509843 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11475318 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11509845 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11509848 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728800 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728711 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728822 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728821 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728812 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728764 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728811 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728735 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728836 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728719 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728717 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728815 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728814 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728692 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728744 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728723 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728746 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728729 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728833 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728709 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728742 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728803 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728759 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728721 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728790 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728774 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728837 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728694 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728782 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728829 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728776 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728780 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728739 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728806 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728693 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728819 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728767 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728707 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728762 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728794 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728745 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728825 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728733 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728727 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728799 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728700 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728768 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728752 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728792 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728765 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728714 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728755 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728777 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728741 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728809 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728749 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728697 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728731 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728797 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728715 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728760 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728818 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728704 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728724 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728763 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728736 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728779 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728831 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728718 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29728703 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29728788 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29728733 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29728811 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29728774 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29728817 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29728780 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11483846 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11483820 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29728806 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29728746 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11509843 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29728836 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29728800 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11532348 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29728823 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29728827 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29728822 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29728752 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29728789 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11640320 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29728775 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11792932 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29728787 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29728809 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29728797 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11311876 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11712310 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29728790 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29728735 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11507056 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29728782 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29728794 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29728792 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11640323 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29728731 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29728795 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11712309 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11509848 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11640316 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29728783 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29728812 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29728833 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29728819 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29728831 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29728749 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29728744 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11712308 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29728835 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29728799 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11712303 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29728803 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29728771 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29728818 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29728824 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29728777 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29728821 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29728825 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10421618 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10421619 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10421617 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10421616 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1418740_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10421615 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1418740_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1418740_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 67926_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 67926_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400018760.mm.1 NM_001164139.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400018760.mm.1 NM_001164139.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400018760.mm.1 NM_001164140.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400018760.mm.1 NM_001164140.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400018760.mm.1 NM_001164141.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400018760.mm.1 NM_001164141.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400018760.mm.1 NM_026457.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400018760.mm.1 NM_026457.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400018760.mm.1 TC1400002422.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400018762.mm.1 NM_001164141.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400018762.mm.1 NM_001164141.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400018762.mm.1 NM_026457.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400018762.mm.1 NM_026457.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400018762.mm.1 TC1400002422.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1418740_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1418740_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1418740_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1418740_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1418740_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1418740_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 924335 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4150438 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004150438 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2664213 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2664213 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl067926.2_56-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4150438 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl067926.2_56-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4150438 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2899578 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2899578 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0