Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00471554_m1
          See other AEN GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Aen
          Gene Name:
          apoptosis enhancing nuclease
          Gene Aliases:
          2700083B06Rik, Isg20l1
          Chromosome Location:
          Chr.7: 78895927 - 78908833 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00471554_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Aen
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001162939.1 NP_001156411.1 2 - 3 570 69
          NM_026531.4 NP_080807.3 2 - 3 684 69
          GenBank mRNA AK012555.1 - 2 - 3 669 69
          AK031972.1 - 2 - 3 685 69
          AK089090.1 - 2 - 3 506 69
          AK090056.1 - 2 - 3 553 69
          AK165708.1 - 2 - 3 564 69
          AK166806.1 - 2 - 3 547 69
          AK167042.1 - 2 - 3 547 69
          AK167658.1 - 2 - 3 643 69
          BC022614.1 - 2 - 3 764 4167800 69

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700001115.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Aen

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          exoribonuclease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          apoptotic process
          cellular response to DNA damage stimulus
          response to ionizing radiation
          intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage by p53 class mediator
          nucleic acid phosphodiester bond hydrolysis
          nucleic acid binding
          nuclease activity
          exonuclease activity
          hydrolase activity
          phosphoric ester hydrolase activity
          T/G mismatch-specific endonuclease activity
          retroviral 3' processing activity

          MicroArray Probes:

          Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700009767.mm.1 TC0700001115.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700009767.mm.1 NM_001162939.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700009767.mm.1 NM_001162939.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700009767.mm.1 NM_026531.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700009767.mm.1 NM_026531.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700009776.mm.1 TC0700001115.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700009776.mm.1 NM_001162939.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700009776.mm.1 NM_001162939.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700009776.mm.1 NM_026531.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700009776.mm.1 NM_026531.4 Refseq
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 378405 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline