Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00471849_m1
          See other SULT1C2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Sult1c2
          Gene Name:
          sulfotransferase family, cytosolic, 1C, member 2
          Gene Aliases:
          1810008N17Rik, ST1C1, ST1C2, Sult1c1
          Chromosome Location:
          Chr.17: 53829637 - 53845958 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00471849_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Sult1c2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_026935.4 NP_081211.3 5 - 6 711 89
          GenBank mRNA AK007384.1 - 5 - 6 571 89
          AY005469.1 - 5 - 6 711 89
          BC022665.1 - 5 - 6 704 4223678 89

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1700002287.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Sult1c2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          sulfation
          N-acetylglucosamine 6-O-sulfotransferase activity
          N-acetylgalactosamine 4-O-sulfotransferase activity
          heparan sulfate 2-O-sulfotransferase activity
          sulfotransferase activity
          HNK-1 sulfotransferase activity
          transferase activity
          heparan sulfate 6-O-sulfotransferase activity
          trans-9R,10R-dihydrodiolphenanthrene sulfotransferase activity
          1-phenanthrol sulfotransferase activity
          3-phenanthrol sulfotransferase activity
          4-phenanthrol sulfotransferase activity
          trans-3,4-dihydrodiolphenanthrene sulfotransferase activity
          9-phenanthrol sulfotransferase activity
          2-phenanthrol sulfotransferase activity
          phenanthrol sulfotransferase activity
          1-hydroxypyrene sulfotransferase activity
          galactose 3-O-sulfotransferase activity
          proteoglycan sulfotransferase activity
          cholesterol sulfotransferase activity
          hydroxyjasmonate sulfotransferase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P353895 AY005469.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P353895 BC022665.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P353895 NM_026935.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P353895 AK007384.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P353895 AK144336.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P353895 AY005469.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P353895 BC022665.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P353895 NM_026935.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P353895 AK007384.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P353895 AK144336.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 947259 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 627530 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 435087 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 649186 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 649032 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 322415 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 431500 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 337122 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 562734 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 10839 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 159493 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P102820 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P132256 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P353895 AY005469.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P353895 BC022665.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P353895 NM_026935.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P353895 AK007384.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P353895 AK144336.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P353895 AY005469.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P353895 BC022665.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P353895 NM_026935.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P353895 AK007384.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P353895 AK144336.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P353895 AY005469.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P353895 BC022665.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P353895 NM_026935.4 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P353895 AK007384.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P353895 AK144336.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P353895 AY005469.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P353895 BC022665.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P353895 NM_026935.4 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P353895 AK007384.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P353895 AK144336.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31245414 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31245423 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31245408 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31245410 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31245424 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31245409 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31245413 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31245406 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31245421 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31245419 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31245416 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31245426 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P08806677 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P132256 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P08806690 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P102820 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P353895 AY005469.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P353895 BC022665.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P353895 NM_026935.4 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P353895 AK007384.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P353895 AK144336.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P353895 AY005469.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P353895 BC022665.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P353895 NM_026935.4 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P353895 AK007384.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P353895 AK144336.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P133006 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P08806677 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P102820 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P132256 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13326669 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13397441 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13326668 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13397445 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245385 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245443 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245374 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245402 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245345 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245381 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245435 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245413 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245404 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245328 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245441 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245399 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245391 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245338 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245330 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245362 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245366 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245416 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245348 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245376 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245369 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245339 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245419 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245350 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245444 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245354 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245442 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245382 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245337 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245387 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245360 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245358 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245437 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245356 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245400 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245431 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245386 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245372 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245423 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245359 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245388 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245336 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245421 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245363 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245406 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245347 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245408 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245397 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245439 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245375 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31245352 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13509229 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31245423 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31245405 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31245410 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31245391 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31245394 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13299759 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31245404 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13299761 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31245427 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31245419 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31245413 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13326666 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31245408 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31245406 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31245400 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13324552 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13324549 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31245395 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31245396 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31245409 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31245421 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31245397 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31245416 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31245428 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13139755 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13139756 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10451821 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10451825 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10451820 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10451822 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10451819 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10451823 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10451827 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10451826 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10451824 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1449409_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10451818 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1449409_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1449409_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 69083_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 69083_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700021414.mm.1 NM_026935.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700021414.mm.1 NM_026935.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700021414.mm.1 TC1700002287.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700021413.mm.1 NM_026935.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700021413.mm.1 NM_026935.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700021413.mm.1 TC1700002287.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1449409_at - -
          Mouse Expression Set 430 1449409_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1449409_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1449409_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1449409_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1449409_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 441362 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 5910538 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5910538 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005910538 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1235747 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1235747 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl49794.7.1_23-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5910538 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl49794.7.1_23-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5910538 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2612973 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2612973 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline