Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00472520_m1
          See other CYP2D26 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cyp2d26
          Gene Name:
          cytochrome P450, family 2, subfamily d, polypeptide 26
          Gene Aliases:
          1300006E06Rik
          Chromosome Location:
          Chr.15: 82790107 - 82794452 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00472520_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cyp2d26
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_029562.2 NP_083838.1 4 - 5 742 69
          GenBank mRNA AK004915.1 - 4 - 5 743 69
          BC023241.1 - 4 - 5 731 4222538 69

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1500001957.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection P450 Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cyp2d26

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidoreductase oxygenase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          xenobiotic metabolic process
          arachidonic acid metabolic process
          response to drug
          exogenous drug catabolic process
          oxidation-reduction process
          monooxygenase activity
          iron ion binding
          arachidonic acid epoxygenase activity
          steroid hydroxylase activity
          oxidoreductase activity
          oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen
          oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen, reduced flavin or flavoprotein as one donor, and incorporation of one atom of oxygen
          oxygen binding
          heme binding
          metal ion binding
          aromatase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P120295 NM_029562.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P120295 AK004915.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P120295 BC023241.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P120295 NM_029562.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P120295 AK004915.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P120295 BC023241.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 184110 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 296158 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 423934 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 93239 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P166435 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P120295 NM_029562.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P120295 AK004915.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P120295 BC023241.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P120295 NM_029562.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P120295 AK004915.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P120295 BC023241.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P120295 NM_029562.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P120295 AK004915.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P120295 BC023241.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P120295 NM_029562.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P120295 AK004915.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P120295 BC023241.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30384647 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30384687 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30384666 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30384663 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30384680 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30384690 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30384674 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30384651 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30384644 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30384679 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30384678 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30384676 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30384691 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30384685 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30384672 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30384693 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30384668 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30384669 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30384655 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30384684 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30384659 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30384656 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30384681 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30384650 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30384670 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30384643 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30384671 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P03084291 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P166435 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P120295 NM_029562.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P120295 AK004915.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P120295 BC023241.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P120295 NM_029562.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P120295 AK004915.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P120295 BC023241.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P103650 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P166435 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12290797 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12290810 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12290805 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12290801 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12290794 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12290787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384687 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384657 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384694 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384598 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384650 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384722 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384715 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384586 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384704 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384653 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384680 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384725 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384679 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384617 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384719 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384573 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384659 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384656 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384623 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384655 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384671 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384684 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384674 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384701 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384601 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384663 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384668 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384666 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384607 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384709 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384578 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384604 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384597 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384584 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384676 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384713 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384639 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384695 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384708 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384637 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384724 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384711 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384582 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384700 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384672 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384669 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384619 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384706 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384631 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384678 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384727 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384647 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384685 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384595 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384697 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384670 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30384643 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384701 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384628 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384620 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384676 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12442896 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384631 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384697 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12290809 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384597 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12177241 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12177245 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384643 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384706 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384680 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11966230 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12466964 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384666 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11863183 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384623 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384698 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384591 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384700 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384657 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384659 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384617 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384592 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384674 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384641 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384671 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12194831 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384678 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12177231 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11863123 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384682 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12290811 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384685 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384655 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384663 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384681 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11944401 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11973867 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384704 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384627 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12293861 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11863186 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384670 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11944403 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384668 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384595 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384679 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11966225 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12177235 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384690 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384579 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384647 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384629 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384691 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384582 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11863149 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12293869 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384656 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12442883 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384694 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384651 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30384637 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10430914 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10430910 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10430918 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10430919 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10430916 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10430911 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10430917 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10430915 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10430912 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10430913 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1448683_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10430909 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1448683_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1448683_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 76279_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 76279_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500015408.mm.1 NM_029562.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500015408.mm.1 NM_029562.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500015408.mm.1 TC1500001957.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500015409.mm.1 NM_029562.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500015409.mm.1 NM_029562.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500015409.mm.1 TC1500001957.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1448683_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1448683_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 94540_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 94540_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1448683_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1448683_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1448683_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1448683_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 444571 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 780021 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1340273 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 780021 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000780021 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001340273 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2642975 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2704777 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2642975 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2704777 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl076279.3_16-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl46912.2.1_27-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 780021 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1340273 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl46912.2.1_27-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl076279.3_16-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 780021 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1340273 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1227936 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2704777 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2642975 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2642975 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2704777 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1227936 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline