Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00475008_s1
          See other VMN1R14 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vmn1r14
          Gene Name:
          vomeronasal 1 receptor 14
          Gene Aliases:
          V1rc7
          Chromosome Location:
          Chr.6: 57233439 - 57234350 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00475008_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vmn1r14
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053237.2 NP_444467.2 1 839 96

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0600000690.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Vmn1r14

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          sensory perception of chemical stimulus
          receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2089268 NM_053237.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2089268 NM_053237.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P501494 NM_053237.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478294 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24478296 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P501494 NM_053237.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P138913 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05790443 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05790445 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05790435 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24478292 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05131110 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478296 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478292 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478294 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24478290 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10538581 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1450602_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10538580 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450602_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450602_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 113864_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 113864_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600005301.mm.1 TC0600000690.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600005301.mm.1 NM_053237.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600005301.mm.1 NM_053237.2 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1450602_at - -
          Mouse Expression Set 430 1450602_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450602_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450602_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450602_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450602_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 791414 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 102470039 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4230273 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 102470039 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004230273 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1249985 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1249985 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1246203 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_16716556-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl00113864.1_280-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 102470039 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4230273 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl00113864.1_280-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4230273 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 102470039 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2973698 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2973698 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0