Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00475604_m1
          See other TRIM69 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Trim69
          Gene Name:
          tripartite motif-containing 69
          Gene Aliases:
          4921519C19Rik, Rnf36, Trif, Trimless
          Chromosome Location:
          Chr.2: 122160700 - 122179027 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00475604_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Trim69
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_080510.2 NP_536771.2 6 - 7 1156 69
          GenBank mRNA AF334958.1 - 6 - 7 1156 69
          AK014923.1 - 6 - 7 1148 69
          BC050815.1 - 6 - 7 1148 6774293 69

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200001839.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Trim69

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ubiquitin-protein ligase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          apoptotic process
          protein ubiquitination
          ubiquitin-protein transferase activity
          zinc ion binding
          UDP-N-acetylmuramoylalanyl-D-glutamyl-2,6-diaminopimelate-D-alanyl-D-alanine ligase activity
          ligase activity
          ribosomal S6-glutamic acid ligase activity
          coenzyme F420-0 gamma-glutamyl ligase activity
          coenzyme F420-2 alpha-glutamyl ligase activity
          metal ion binding
          protein-glycine ligase activity
          protein-glycine ligase activity, initiating
          protein-glycine ligase activity, elongating
          tubulin-glycine ligase activity
          protein-glutamic acid ligase activity
          tubulin-glutamic acid ligase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P654703 AK014923.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P654703 BC050815.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P654703 NM_080510.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P654703 AF302090.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P654703 AF334958.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P654703 AK014923.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P654703 BC050815.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P654703 NM_080510.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P654703 AF302090.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P654703 AF334958.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P109869 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P118597 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P654703 AK014923.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P654703 BC050815.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P654703 NM_080510.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P654703 AF302090.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P654703 AF334958.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P654703 AK014923.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P654703 BC050815.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P654703 NM_080510.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P654703 AF302090.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P654703 AF334958.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21584787 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21584761 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21584772 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21584752 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21584786 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21584769 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21584792 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21584774 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21584781 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21584747 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21584743 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21584757 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21584766 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21584765 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21584788 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21584759 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21584762 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21584777 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21584764 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21584755 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21584783 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21584746 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21584751 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21584791 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21584779 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21584776 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21584793 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21584749 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21584768 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P654703 AK014923.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P654703 BC050815.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P654703 NM_080510.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P654703 AF302090.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P654703 AF334958.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P654703 AK014923.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P654703 BC050815.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P654703 NM_080510.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P654703 AF302090.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P654703 AF334958.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P123693 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02249549 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01713189 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02249546 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02249541 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01713187 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584739 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584833 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584792 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584903 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584793 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584757 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584873 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584723 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584731 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584915 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584715 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584862 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584799 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584718 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584794 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584766 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584776 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584825 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584876 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584809 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584867 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584912 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584859 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584811 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584889 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584779 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584850 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584916 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584837 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584852 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584863 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584881 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584813 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584727 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584897 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584830 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584729 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584882 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584905 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584839 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584834 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584801 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584720 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584755 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584768 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584735 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584803 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584797 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584895 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584726 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584746 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584836 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584868 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584847 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584901 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584741 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584759 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584841 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584870 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584816 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584765 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584761 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584752 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584724 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584910 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584913 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584807 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584733 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584721 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584849 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584892 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584898 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584751 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584730 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584774 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584749 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584738 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584821 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584770 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584778 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584772 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584747 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584791 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584857 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584908 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584894 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21584879 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584742 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01516077 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01713190 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01516076 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584809 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02282992 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01265786 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584784 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01570144 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584821 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584746 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584755 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584781 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584749 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584735 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584807 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584772 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02078408 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584777 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584752 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584795 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584760 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584808 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584765 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584813 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584769 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584774 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584792 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02282990 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584770 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584757 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584803 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584791 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584776 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584816 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01265787 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01265796 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01730855 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584783 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584751 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584817 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584790 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584739 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584766 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584741 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01570145 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584738 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02212571 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584799 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01464001 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584805 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01814041 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01814042 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21584811 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10475422 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10475423 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10475421 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10475426 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10475425 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10475424 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1418757_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10475420 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1418757_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1418757_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 70928_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 70928_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200014280.mm.1 NM_080510.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200014280.mm.1 NM_080510.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200014280.mm.1 TC0200001839.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200014281.mm.1 NM_080510.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200014281.mm.1 NM_080510.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200014281.mm.1 TC0200001839.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1418757_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1418757_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 166054_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 166054_PM_r_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1418757_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1418757_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1418757_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1418757_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 418741 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6980369 - -
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4150458 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6980369 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4150458 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006980369 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004150458 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2772181 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1256486 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2772181 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1256486 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl20368.7.1_230-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0003369.1_403-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6980369 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4150458 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl20368.7.1_230-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0003369.1_403-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4150458 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6980369 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1256486 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1256486 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline