Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00479783_m1
          See other EXOSC9 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Exosc9
          Gene Name:
          exosome component 9
          Gene Aliases:
          PM/Scl-75, Pmscl1, RRP45, p5, p6
          Chromosome Location:
          Chr.3: 36552606 - 36565727 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00479783_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Exosc9
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019393.2 NP_062266.1 7 - 8 810 105
          GenBank mRNA AF152841.1 - 7 - 8 783 105
          AF152842.1 - 7 - 8 832 105
          AK010253.1 - 7 - 8 785 105
          AK011636.1 - 7 - 8 761 105
          BC005622.1 - 7 - 8 789 3711930 105
          BC052156.1 - 7 - 8 782 6394529 105
          BC158075.1 - 7 - 8 761 9007372 105

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0300000269.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Exosc9

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          RNA metabolism protein exoribonuclease nucleic acid metabolism protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          nuclear-transcribed mRNA catabolic process
          rRNA processing
          positive regulation of cell growth
          exonucleolytic nuclear-transcribed mRNA catabolic process involved in deadenylation-dependent decay
          nuclear mRNA surveillance
          nuclear polyadenylation-dependent rRNA catabolic process
          RNA binding
          nuclease activity
          exonuclease activity
          hydrolase activity
          AU-rich element binding
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22058737 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22058736 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22058735 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22058734 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2043187 BC052156.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2043187 BE634487.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2043187 BC005622.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2043187 AK010253.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2043187 AK076096.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 117902 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 99146 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 765405 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 742368 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 217202 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 628368 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 308606 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 146402 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 43880 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P167137 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P150923 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2043187 BC052156.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2043187 BE634487.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2043187 BC005622.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2043187 AK010253.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2043187 AK076096.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P416243 BC052156.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P416243 BC158075.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P416243 BE634487.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P416243 BC005622.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P416243 AK010253.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22058727 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22058729 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22058740 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22058750 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22058743 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22058715 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22058738 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22058712 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22058749 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22058734 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22058735 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22058751 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22058724 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22058719 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22058747 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22058716 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22058733 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22058721 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22058731 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22058739 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22058746 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22058744 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22058723 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22058722 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22058753 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22058736 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P167137 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P00618580 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P150923 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P416243 BC052156.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P416243 BC158075.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P416243 BE634487.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P416243 BC005622.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P416243 AK010253.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P295955 AK083794.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P131500 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P117615 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P150923 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P167137 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03186154 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02387513 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03133911 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02387518 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03186155 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22058737 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22058734 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22058736 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22058735 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058848 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058814 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058756 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058821 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058795 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058759 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058746 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058750 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058738 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058828 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058838 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058816 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058803 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058748 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058793 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058864 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058755 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058753 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058731 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058739 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058785 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058825 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058734 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058789 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058765 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058859 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058842 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058698 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058850 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058769 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058801 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058810 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058770 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058807 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058854 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058743 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058797 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058774 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058749 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058833 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058865 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058715 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058727 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058707 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058808 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058762 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058740 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058812 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058751 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058772 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058861 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058820 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058790 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058836 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058735 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058721 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058835 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058805 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058760 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058747 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058733 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058819 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058856 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058799 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058823 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058829 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058776 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058716 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058699 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058761 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22058736 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22058711 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03186155 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22058746 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22058747 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22058761 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02962328 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02387513 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22058762 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22058792 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22058717 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22058760 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22058709 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02962322 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22058738 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22058765 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22058723 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03133909 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02962326 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22058724 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22058736 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22058718 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22058715 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22058795 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22058755 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22058725 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22058767 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22058712 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22058707 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02920655 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22058793 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22058713 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22058722 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22058721 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03186154 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22058716 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02962320 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22058698 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22058744 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22058756 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22058739 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02374392 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22058748 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03158502 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22058743 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10491552 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10491558 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10491553 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10491559 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10491562 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10491554 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10491556 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10491557 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10491555 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10491563 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10491561 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10491560 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1418462_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10491551 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1418462_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1418462_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 50911_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 50911_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300001792.mm.1 NM_019393.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300001792.mm.1 NM_019393.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300001792.mm.1 TC0300000269.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300001789.mm.1 NM_019393.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300001789.mm.1 NM_019393.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300001789.mm.1 TC0300000269.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1418462_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1418462_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1418462_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1418462_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1418462_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1418462_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 300605 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 102570121 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5700687 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005700687 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2679046 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2679046 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1230499 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl23261.12.1_140-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 102570121 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5700687 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl23261.12.1_140-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5700687 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 102570121 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2679046 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2679046 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1230499 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline