Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00481987_s1
          See other 4933415F23RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          4933415F23Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 4933415F23 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 23100473 - 23102253 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00481987_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 4933415F23Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_025746.2 NP_080022.2 1 153 61
          GenBank mRNA AK016819.1 - 1 154 61
          BC115556.1 - 1 154 40101816 61

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0100002061.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene 4933415F23Rik

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          phosphatase modulator

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          innate immune response
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20086662 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20086659 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20086661 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P94149 BC115556.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P94149 NM_025746.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P94149 AK005938.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P94149 AK016819.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P94149 BC115556.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P94149 NM_025746.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P94149 AK005938.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P94149 AK016819.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1955159 BC115556.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1955159 NM_025746.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1955159 AK016819.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 469296 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 145451 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P130164 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P94149 BC115556.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P94149 NM_025746.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P94149 AK005938.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P94149 AK016819.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P94149 BC115556.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P94149 NM_025746.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P94149 AK005938.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P94149 AK016819.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1955159 BC115556.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1955159 NM_025746.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1955159 AK016819.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P94149 BC115556.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P94149 NM_025746.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P94149 AK005938.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P94149 AK016819.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P94149 BC115556.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P94149 NM_025746.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P94149 AK005938.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P94149 AK016819.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P1004139 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P109066 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00293945 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00293948 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00293939 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00293946 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00293940 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20086659 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20086662 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20086661 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086630 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086685 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086675 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086660 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086649 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086646 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086703 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086610 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086708 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086688 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086706 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086710 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086633 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086667 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086682 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086629 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086700 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086615 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086618 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086683 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086620 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086654 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086614 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086637 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086696 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086643 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086656 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086609 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086699 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086680 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086690 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086612 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086616 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086644 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086677 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086698 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086665 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086671 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086694 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086687 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086659 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086631 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086623 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086640 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086651 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086624 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086634 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086639 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086664 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086658 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086632 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20086621 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20086634 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20086708 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20086651 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00108283 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20086656 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20086665 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20086618 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20086646 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20086699 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20086640 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20086663 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20086703 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20086629 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20086623 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20086624 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20086680 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20086654 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00497652 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20086649 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20086616 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01057535 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20086643 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20086664 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00185670 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20086644 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20086625 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20086671 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00293951 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00108284 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20086632 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20086683 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20086710 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20086658 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20086612 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20086620 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00610145 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00246398 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20086687 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20086637 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20086642 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20086631 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01057530 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20086685 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20086614 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01057528 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20086630 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00293950 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20086667 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20086700 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20086621 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01057524 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00379316 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20086615 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10353520 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10353521 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1420689_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10353519 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420689_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420689_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 66755_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 66755_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100016780.mm.1 NM_025746.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100016780.mm.1 NM_025746.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100016780.mm.1 TC0100002061.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100016781.mm.1 NM_025746.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100016781.mm.1 NM_025746.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100016781.mm.1 TC0100002061.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1420689_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1420689_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 167650_PM_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 165895_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 165895_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 167650_r_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420689_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420689_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1420689_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1420689_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 400849 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4200050 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004200050 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2681759 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2681759 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl16932.1_245-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4200050 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl16932.1_245-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4200050 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2681759 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2681759 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0