Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00488519_m1
          See other SYCP3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Sycp3
          Gene Name:
          synaptonemal complex protein 3
          Gene Aliases:
          Cor1, Scp3
          Chromosome Location:
          Chr.10: 88459587 - 88473236 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00488519_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Sycp3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_011517.2 NP_035647.2 4 - 5 368 136
          GenBank mRNA AK131949.1 - 4 - 5 292 136
          BC048483.1 - 4 - 5 291 136
          BC089540.1 - 4 - 5 291 136
          BC132079.1 - 4 - 5 369 40130356 136
          BC138509.1 - 4 - 5 369 8861529 136
          Y08485.1 - 4 - 5 377 136

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1000001081.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Mouse Stem Cell Pluripotency 1700 Inventoried Mouse_Stem_Cell Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Sycp3

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          meiotic DNA repair synthesis
          cell cycle
          female meiosis sister chromatid cohesion
          mitotic nuclear division
          meiotic nuclear division
          synapsis
          synaptonemal complex assembly
          spermatogenesis
          spermatid development
          female meiosis chromosome segregation
          sperm chromatin condensation
          spermatogenesis, exchange of chromosomal proteins
          negative regulation of apoptotic process
          chiasma assembly
          cell division
          female meiosis chromosome separation
          meiotic cell cycle
          lateral element assembly
          DNA binding
          protein binding
          protein heterodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27325553 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27325556 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27325555 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27325552 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27325551 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27325554 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P274465 Y08485.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P274465 Y08485.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2018407 Y08485.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2018407 BC099552.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2018407 BC132079.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2018407 BC138509.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2018407 BY386732.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 158182 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 731896 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 331209 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 949151 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 897778 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 148879 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 187957 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 26597 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P131662 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P156393 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P274465 Y08485.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P274465 Y08485.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2018407 Y08485.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2018407 BC099552.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2018407 BC132079.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2018407 BC138509.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2018407 BY386732.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P274465 Y08485.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P274465 Y08485.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27325546 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27325571 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27325557 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27325566 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27325562 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27325558 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27325527 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27325550 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27325552 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27325533 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27325538 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27325563 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27325568 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27325548 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27325560 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27325569 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27325554 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27325565 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27325542 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27325567 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27325531 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27325541 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27325535 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27325572 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27325555 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27325544 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27325539 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27325549 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27325530 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27325573 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27325536 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P156393 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P131662 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P274465 Y08485.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P274465 Y08485.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P129514 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P131662 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P156393 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08866072 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08465927 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08866084 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08465928 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27325551 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27325555 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27325556 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27325552 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27325554 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27325553 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325620 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325623 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325581 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325526 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325573 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325506 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325566 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325571 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325569 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325593 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325702 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325541 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325612 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325563 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325606 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325595 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325594 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325545 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325539 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325567 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325531 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325610 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325542 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325622 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325618 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325617 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325520 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325626 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325568 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325548 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325546 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325552 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325533 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325504 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325554 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325502 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325549 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325583 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325630 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325625 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325596 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325578 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325600 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325614 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325577 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325522 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325629 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325514 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325588 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325558 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325507 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325519 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325560 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325511 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325565 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325550 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325601 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325599 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325509 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325579 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27325582 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325579 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325520 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325527 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325552 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325563 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325550 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325587 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08587066 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325571 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08411943 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08946846 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08368247 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325535 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325549 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08646230 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325578 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325573 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325567 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325577 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325537 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325536 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325548 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325517 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325519 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325575 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325521 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08579661 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325588 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325539 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325542 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325533 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325569 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08866080 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325598 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325594 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325581 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325574 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08572611 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325589 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08845005 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08884793 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325558 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325593 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325583 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325560 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325596 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325530 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325585 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325566 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325582 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325522 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325516 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325595 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325586 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325555 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27325565 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10365628 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10365629 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10365633 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10365635 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10365631 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10365630 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10365632 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10365636 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10365634 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1449534_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10365627 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1435870_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1435870_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1449534_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1449534_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 20962_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 20962_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000008208.mm.1 NM_011517.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000008208.mm.1 NM_011517.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000008208.mm.1 TC1000001081.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1449534_at - -
          Mouse Expression Set 430 1449534_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 160143_PM_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 160143_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 170936_i_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 170936_PM_i_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1449534_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1449534_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1449534_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1449534_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 725923 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5420286 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005420286 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2729882 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2729882 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl38581.9.1_120-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5420286 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl38581.9.1_120-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5420286 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2729882 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2729882 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0