Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00490181_m1
          See other FBP1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Fbp1
          Gene Name:
          fructose bisphosphatase 1
          Gene Aliases:
          Fbp-2, Fbp2, Fbp3
          Chromosome Location:
          Chr.13: 62864753 - 62888296 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00490181_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Fbp1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019395.3 NP_062268.1 1 - 2 406 78
          GenBank mRNA AJ132693.1 - 1 - 2 357 78
          AK002216.1 - 1 - 2 268 78
          AK149527.1 - 1 - 2 287 78
          BC011480.1 - 1 - 2 270 4194764 78
          BC051392.1 - 1 - 2 270 5054854 78

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1300002176.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Fbp1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          carbohydrate phosphatase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          carbohydrate metabolic process
          fructose 6-phosphate metabolic process
          gluconeogenesis
          regulation of gluconeogenesis
          metabolic process
          dephosphorylation
          negative regulation of cell growth
          cellular response to drug
          negative regulation of glycolytic process
          negative regulation of Ras protein signal transduction
          protein homotetramerization
          cellular response to magnesium ion
          catalytic activity
          AMP binding
          hydrolase activity
          fructose 1,6-bisphosphate 1-phosphatase activity
          phosphoric ester hydrolase activity
          identical protein binding
          metal ion binding
          monosaccharide binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P474701 AK149527.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P474701 BC011480.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P474701 BC051392.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P474701 NM_019395.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P474701 AJ132693.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P474701 AK149527.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P474701 BC011480.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P474701 BC051392.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P474701 NM_019395.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P474701 AJ132693.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 329173 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 822126 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 241272 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 745544 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 529905 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 713935 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 835168 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 470292 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 599413 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 669273 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 926696 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 694448 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 47490 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 4959 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 157142 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 695979 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 78800 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 34220 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P153518 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P128241 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P474701 AK149527.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P474701 BC011480.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P474701 BC051392.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P474701 NM_019395.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P474701 AJ132693.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P474701 AK149527.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P474701 BC011480.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P474701 BC051392.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P474701 NM_019395.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P474701 AJ132693.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P474701 AK149527.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P474701 BC011480.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P474701 BC051392.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P474701 NM_019395.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P474701 AJ132693.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P474701 AK149527.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P474701 BC011480.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P474701 BC051392.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P474701 NM_019395.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P474701 AJ132693.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P128241 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P474701 AK149527.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P474701 BC011480.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P474701 BC051392.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P474701 NM_019395.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P474701 AJ132693.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P474701 AK149527.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P474701 BC011480.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P474701 BC051392.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P474701 NM_019395.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P474701 AJ132693.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P123705 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P128241 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32919383 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32919378 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32919385 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32919379 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32919381 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32919388 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32919377 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10410009 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10410013 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10410010 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10410008 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10410015 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10410014 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10410012 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10410011 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1448470_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10410007 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1448470_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1448470_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 14121_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 14121_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014002.mm.1 NM_019395.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014002.mm.1 TC1300002176.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300013993.mm.1 NM_019395.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300013993.mm.1 TC1300002176.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300013999.mm.1 NM_019395.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300013999.mm.1 TC1300002176.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300013994.mm.1 NM_019395.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300013994.mm.1 TC1300002176.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300013992.mm.1 NM_019395.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300013992.mm.1 TC1300002176.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300013990.mm.1 NM_019395.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300013990.mm.1 TC1300002176.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300013997.mm.1 NM_019395.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300013997.mm.1 TC1300002176.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300013995.mm.1 NM_019395.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300013995.mm.1 TC1300002176.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014001.mm.1 NM_019395.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014001.mm.1 TC1300002176.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300013991.mm.1 NM_019395.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300013991.mm.1 TC1300002176.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1448470_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1448470_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 96918_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 96918_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1448470_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1448470_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1448470_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1448470_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 918374 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5340280 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005340280 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2729733 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2729733 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl43844.7.1_22-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5340280 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl43844.7.1_22-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5340280 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2785586 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2785586 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-d59m7:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0