Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00490407_s1
          See other MSGN1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Msgn1
          Gene Name:
          mesogenin 1
          Gene Aliases:
          Msgn, pMsgn1
          Chromosome Location:
          Chr.12: 11208382 - 11208948 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00490407_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Msgn1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019544.1 NP_062417.1 1 152 89
          GenBank mRNA AF261105.1 - 1 152 89
          BC116996.1 - 1 176 40126315 89

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1200001418.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Msgn1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          somitogenesis
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          transcription from RNA polymerase II promoter
          multicellular organism development
          segment specification
          cell differentiation
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding
          DNA binding
          chromatin binding
          protein dimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P506111 NM_019544.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P506111 AF261105.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P506111 BC116996.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P506111 NM_019544.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P506111 AF261105.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P506111 BC116996.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P506111 NM_019544.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P506111 AF261105.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P506111 BC116996.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P506111 NM_019544.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P506111 AF261105.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P506111 BC116996.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28237094 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28237067 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28237111 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28237095 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28237096 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28237092 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28237078 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28237089 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28237084 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28237071 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28237060 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28237082 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28237104 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28237061 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28237091 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28237100 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28237075 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28237073 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28237080 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28237068 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28237081 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28237077 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28237098 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28237103 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28237076 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28237088 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28237079 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28237065 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28237087 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28237108 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P506111 NM_019544.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P506111 AF261105.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P506111 BC116996.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P506111 NM_019544.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P506111 AF261105.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P506111 BC116996.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P110404 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10190657 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10190663 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10190670 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10190664 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10190673 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10190660 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237071 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237123 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237068 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237024 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237089 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237082 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237118 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237120 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237022 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237030 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237088 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237043 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237018 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237135 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237078 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237050 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237081 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237069 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237132 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237077 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237028 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237108 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237143 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237026 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237115 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237124 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237142 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237056 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237075 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237073 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237037 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237065 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237117 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237049 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237096 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237084 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237129 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237046 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237060 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237100 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237035 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237025 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237019 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237098 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237054 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237121 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237140 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237016 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237032 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237021 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237044 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237052 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237061 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237087 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237091 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237104 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237029 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237126 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237040 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237138 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237095 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237109 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237128 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237080 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28237103 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237098 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237126 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09860963 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237030 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237065 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237121 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237043 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237084 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237111 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237143 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237080 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237035 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237100 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237145 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237077 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237054 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P10273383 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237104 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237040 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237075 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237028 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P10190669 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237024 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237109 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09860964 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237052 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237073 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P10061327 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237048 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237056 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237025 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237068 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237044 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P10013712 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237116 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237089 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237093 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237096 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237039 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237022 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237029 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P10061329 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237117 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P10190657 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P10422836 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237069 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237019 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237050 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237087 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237120 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237115 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237061 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237091 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237026 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237142 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P10422120 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237118 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237079 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237137 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237127 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P10057902 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237018 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09910647 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09816033 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09936855 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237078 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237133 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237037 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237016 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237071 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237049 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237140 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P10061325 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09860947 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237060 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237108 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28237138 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10399388 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1421798_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10399387 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1421798_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1421798_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 56184_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 56184_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200010004.mm.1 NM_019544.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200010004.mm.1 NM_019544.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200010004.mm.1 TC1200001418.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1421798_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1421798_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1421798_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1421798_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1421798_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1421798_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 733438 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2700198 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2700198 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl42622.1.1_304-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2350452 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl42622.1.1_304-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2350452 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline