Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00496418_m1
          See other VNN3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vnn3
          Gene Name:
          vanin 3
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 23851462 - 23869843 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00496418_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vnn3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_011979.2 NP_036109.3 3 - 4 658 135
          GenBank mRNA AJ132103.1 - 3 - 4 648 135

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1000000192.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Vnn3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          hydrolase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          nitrogen compound metabolic process
          pantothenate metabolic process
          hydrolase activity
          hydrolase activity, acting on carbon-nitrogen (but not peptide) bonds
          hydrolase activity, acting on carbon-nitrogen (but not peptide) bonds, in linear amides
          pantetheine hydrolase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P265374 AJ132103.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P265374 BC111521.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P265374 NM_011979.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P265374 AJ132103.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P265374 BC111521.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P265374 NM_011979.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 66005 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 11251 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 17867 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 388231 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 600414 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 136629 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 842915 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 260259 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 138845 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 592923 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 726701 AK042948.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 230453 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 71943 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 31156 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 51512 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 62110 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 91683 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 17875 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 58606 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P130672 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P148825 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P150083 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P265374 AJ132103.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P265374 BC111521.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P265374 NM_011979.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P265374 AJ132103.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P265374 BC111521.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P265374 NM_011979.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P265374 AJ132103.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P265374 BC111521.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P265374 NM_011979.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P265374 AJ132103.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P265374 BC111521.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P265374 NM_011979.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005503 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005514 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005502 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005507 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005516 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005508 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005490 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005511 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005493 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005495 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005498 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005501 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005491 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005500 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005505 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005488 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005512 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005492 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27005510 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P148825 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P130672 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P150083 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P265374 AJ132103.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P265374 BC111521.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P265374 NM_011979.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P265374 AJ132103.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P265374 BC111521.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P265374 NM_011979.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P119687 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P150083 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P148825 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P130672 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08473670 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08473675 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08473682 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08473673 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005572 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005546 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005501 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005483 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005573 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005549 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005495 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005566 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005493 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005536 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005548 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005477 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005535 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005511 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005500 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005509 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005473 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005507 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005478 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005544 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005498 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005550 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005525 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005569 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005551 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005492 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005522 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005508 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005526 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005555 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005564 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005559 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005516 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005553 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005530 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005547 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005474 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005505 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005503 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005575 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005491 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005542 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005497 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005562 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005571 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005475 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005502 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27005510 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005525 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08593817 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005530 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005509 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005502 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005514 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005527 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005532 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005493 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08593815 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08473678 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005507 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08593819 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005495 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005492 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005505 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005508 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005522 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005498 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005526 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005496 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005488 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005511 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08570590 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005500 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005486 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005491 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005503 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08913362 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005521 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005501 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27005485 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10362131 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10362136 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10362137 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10362133 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10362134 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10362130 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10362135 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1420723_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10362129 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420723_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420723_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 26464_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 26464_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000001421.mm.1 NM_011979.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000001421.mm.1 NM_011979.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000001421.mm.1 TC1000000192.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000001422.mm.1 NM_011979.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000001422.mm.1 NM_011979.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000001422.mm.1 TC1000000192.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1420723_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1420723_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 104181_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 104181_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420723_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420723_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1420723_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1420723_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 473917 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 730053 - -
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4610609 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4610609 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 730053 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004610609 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000730053 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2491202 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1224025 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1224025 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2491202 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0003910.1_15-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl39086.7.1_160-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4610609 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 730053 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl39086.7.1_160-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0003910.1_15-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 730053 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4610609 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1244479 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2491202 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2491202 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1244479 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline