Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00497476_m1
          See other YBX2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ybx2
          Gene Name:
          Y box protein 2
          Gene Aliases:
          Msy2
          Chromosome Location:
          Chr.11: 69935835 - 69941604 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00497476_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ybx2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_016875.2 NP_058571.2 7 - 8 1109 98
          GenBank mRNA AF073954.1 - 7 - 8 1036 98
          AF073955.1 - 7 - 8 903 98
          AK131732.1 - 1 - 2 228 98
          AK131786.1 - 7 - 8 1088 98
          AK161439.1 - 3 - 4 501 98
          BC141112.1 - 7 - 8 1212 9055724 98
          DV661016.1 - 6 - 7 711 98

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100000930.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ybx2

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of transcription, DNA-templated
          spermatid development
          negative regulation of translation
          mRNA stabilization
          oogenesis
          negative regulation of binding
          nucleic acid binding
          DNA binding
          chromatin binding
          RNA binding
          mRNA binding
          mRNA 3'-UTR binding
          lipid binding
          ribonucleoprotein complex binding
          translation regulator activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27898020 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27898023 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27898021 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27898019 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27898024 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27898022 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27898025 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27898018 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1973448 AK131732.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1973448 AK161439.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1973448 AF073955.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1973448 BC100454.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1973448 NM_016875.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 247623 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 717636 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1973448 AK131732.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1973448 AK161439.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1973448 AF073955.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1973448 BC100454.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1973448 NM_016875.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1973447 - -
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P455488 AK131732.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P455488 AK131786.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P455488 AK161439.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P455488 AF073955.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P455488 BC100454.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898034 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898021 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898040 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898033 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898038 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898028 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898026 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898036 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898032 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898039 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898004 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898022 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898025 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898010 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898014 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898024 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898020 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898035 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898041 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898005 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898017 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898042 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898016 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898007 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27898002 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P455488 AK131732.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P455488 AK131786.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P455488 AK161439.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P455488 AF073955.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P455488 BC100454.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P122901 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09735330 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09052735 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27898020 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27898023 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27898019 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27898022 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27898021 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27898018 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27898024 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27898025 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898140 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898048 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898073 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898131 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898000 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898104 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898095 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897988 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898107 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898113 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898084 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898123 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898080 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898026 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898038 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898108 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898034 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898043 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898039 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898126 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898122 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898063 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898050 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898097 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897991 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898022 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898135 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898090 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898078 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898051 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898075 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898057 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898143 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898093 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898040 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898102 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898060 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898010 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897993 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898100 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898014 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898035 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898092 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898002 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898118 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898041 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898033 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898005 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898115 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898016 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898046 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898036 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898099 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898082 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27897987 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898061 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898024 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898055 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898070 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898087 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898128 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898065 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898111 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898120 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898059 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898004 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898133 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898028 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898020 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898025 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27898032 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09458902 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898051 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27897999 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898036 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09638574 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898017 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09098892 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898016 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898050 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898002 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898008 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898038 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898033 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898028 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898043 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898048 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898068 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898018 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898046 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09052738 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898026 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09458921 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09189065 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27897993 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898040 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898004 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898014 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27897997 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09098879 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898005 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27897995 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898007 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898045 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898070 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898065 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898039 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898057 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09458912 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09098880 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898034 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898061 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898000 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27897991 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27898032 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10377663 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10377666 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10377669 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10377670 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10377668 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10377672 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10377665 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10377667 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10377671 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10377662 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420762_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420762_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 53422_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 53422_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100007999.mm.1 NM_016875.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100007999.mm.1 NM_016875.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100007999.mm.1 TC1100000930.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1420762_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1420762_a_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 104440_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 104440_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420762_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420762_PM_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 787259 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3520441 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003520441 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1241788 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1241788 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl41354.10.1_7-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3520441 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl41354.10.1_7-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3520441 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3086192 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3014935 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3014935 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1241788 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3086192 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl41354.10.1_7-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline