Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00498222_m1
          See other VMN2R1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vmn2r1
          Gene Name:
          vomeronasal 2, receptor 1
          Gene Aliases:
          Casrl1, EG56544, V2r83
          Chromosome Location:
          Chr.3: 64079774 - 64220847 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00498222_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vmn2r1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019918.2 NP_064302.2 2 - 3 528 121
          GenBank mRNA AB267725.1 - 2 - 3 528 121
          AF053986.1 - 2 - 3 528 121

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0300000508.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Vmn2r1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          response to pheromone
          signal transducer activity
          G-protein coupled receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P103424 AB267725.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P103424 AF053986.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P103424 NM_019918.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 308051 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 596274 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 862447 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 788372 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 674963 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 97816 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 918390 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 902545 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 625858 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 955030 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 122280 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 165071 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 104704 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P178890 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P137715 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P103424 AB267725.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P103424 AF053986.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P103424 NM_019918.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22194796 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22194789 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22194779 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22194781 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22194791 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22194787 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22194762 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22194766 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22194776 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22194805 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22194765 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22194794 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22194777 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22194768 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22194803 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22194785 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22194804 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22194792 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22194771 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22194769 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22194764 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22194801 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22194773 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22194793 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22194798 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22194784 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22194760 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22194795 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22194800 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P137715 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P178890 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P04930928 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P04930962 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P108038 AB267725.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P108038 AF053986.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P103424 AB267725.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P103424 AF053986.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P103424 NM_019918.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P112000 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P178890 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P137715 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03194652 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02760168 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02760169 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02760174 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02760167 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194929 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194793 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194820 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194840 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194850 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194826 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194908 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194869 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194843 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194822 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194875 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194892 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194878 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194779 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194769 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194860 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194771 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194764 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194811 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194872 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194888 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194921 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194864 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194829 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194930 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194810 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194939 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194933 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194800 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194925 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194935 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194937 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194789 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194846 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194956 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194841 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194766 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194886 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194831 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194763 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194847 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194801 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194951 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194806 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194760 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194905 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194803 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194828 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194816 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194795 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194955 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194881 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194817 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194924 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194890 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194784 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194804 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194876 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194923 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194792 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194773 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194798 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194898 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194889 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194919 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194903 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194861 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194895 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194879 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194805 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194866 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194952 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194807 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194851 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194782 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194940 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194845 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22194852 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22194826 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22194782 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22194760 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22194781 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22194776 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22194817 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22194798 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22194800 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22194795 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22194818 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22194803 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22194793 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22194828 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22194796 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22194810 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02526743 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22194807 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22194792 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22194820 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22194766 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22194771 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22194822 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22194824 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22194804 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02599996 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02760167 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22194785 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22194791 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22194829 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02288733 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22194764 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22194787 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22194806 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02760171 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22194794 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22194769 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03193971 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22194763 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03193967 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22194816 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22194779 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22194801 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10498509 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10492401 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10492399 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10492400 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10492397 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10492398 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10498501 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1421715_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10498508 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10498500 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10492396 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1421715_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1421715_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300003524.mm.1 NM_019918.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300003524.mm.1 NM_019918.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300003524.mm.1 TC0300000508.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1421715_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1421715_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101742_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101742_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1421715_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1421715_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1421715_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1421715_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 701443 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 1850341 - -
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6900537 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6900537 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5900348 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1850341 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001850341 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005900348 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006900537 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2489249 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2419162 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1259367 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2419162 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1259367 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2489249 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0056544.2_19-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl056544.5_15-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0056544.2_0-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5900348 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1850341 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6900537 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0056544.2_0-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl056544.5_15-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0056544.2_19-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1850341 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5900348 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6900537 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2419162 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1259367 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1259367 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2419162 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-d59m7:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0