Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00498401_s1
          See other TACSTD2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tacstd2
          Gene Name:
          tumor-associated calcium signal transducer 2
          Gene Aliases:
          C80403, EGP-1, GA733-1, Ly97, TROP2
          Chromosome Location:
          Chr.6: 67534059 - 67535822 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00498401_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tacstd2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_020047.3 NP_064431.2 1 469 53
          GenBank mRNA AK076410.1 - 1 444 53
          AK077370.1 - 1 444 53
          AK085753.1 - 1 444 53
          BC117719.1 - 1 433 40088161 53
          BC117720.1 - 1 433 40088163 53

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0600002427.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tacstd2

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of epithelial cell migration
          negative regulation of stress fiber assembly
          negative regulation of branching involved in ureteric bud morphogenesis
          negative regulation of substrate adhesion-dependent cell spreading
          negative regulation of ruffle assembly
          negative regulation of cell motility
          positive regulation of stem cell differentiation
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24521965 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24521959 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24521958 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24521964 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24521960 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24521957 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24521962 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24521961 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24521963 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P257938 BC117719.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P257938 BC117720.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P257938 AK085753.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P257938 NM_020047.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P257938 AK076410.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P257938 BC117719.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P257938 BC117720.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P257938 AK085753.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P257938 NM_020047.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P257938 AK076410.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 914934 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P164264 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P178017 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P257938 BC117719.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P257938 BC117720.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P257938 AK085753.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P257938 NM_020047.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P257938 AK076410.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P257938 BC117719.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P257938 BC117720.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P257938 AK085753.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P257938 NM_020047.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P257938 AK076410.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P257938 BC117719.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P257938 BC117720.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P257938 AK085753.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P257938 NM_020047.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P257938 AK076410.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P257938 BC117719.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P257938 BC117720.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P257938 AK085753.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P257938 NM_020047.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P257938 AK076410.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24521962 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24521966 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24521983 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24521967 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24521976 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24521988 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24521963 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24521944 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24521955 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24521973 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24521971 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24521948 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24521953 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24521961 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24521965 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24521978 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24521977 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24521946 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24521957 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24521949 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24521986 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24521969 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24521972 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24521989 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24521980 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24521954 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24521951 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24521981 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24521974 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24521958 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P164264 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P178017 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P257938 BC117719.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P257938 BC117720.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P257938 AK085753.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P257938 NM_020047.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P257938 AK076410.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P257938 BC117719.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P257938 BC117720.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P257938 AK085753.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P257938 NM_020047.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P257938 AK076410.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P100822 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P178017 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P164264 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05377529 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05377559 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05132727 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05377545 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05377564 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05132719 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24521964 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24521963 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24521959 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24521961 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24521957 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24521960 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24521962 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24521965 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24521958 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521983 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521954 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521924 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521906 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521973 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521988 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521958 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521909 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521961 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521935 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521948 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521937 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521914 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521946 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521938 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521934 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24522011 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521923 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521930 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521966 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521986 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521981 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24522001 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521974 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24522000 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521922 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521926 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24522003 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521951 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521911 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521980 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521963 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521967 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521916 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521919 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521977 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24522008 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521978 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24522006 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521928 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521989 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521976 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521944 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521915 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24521908 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24521914 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24521971 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24521963 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24521974 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24521924 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05377570 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24521949 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24521988 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05122666 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24521915 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24521962 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24521944 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05377545 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24521983 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05377568 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05377557 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24521969 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24521916 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24521954 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24521980 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24521981 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24521951 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24521930 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24521926 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24521922 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24521938 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24521932 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24521923 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24521942 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24521940 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05377542 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24521989 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05443505 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24521977 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24521928 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24521973 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24521935 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24521946 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24521976 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05063572 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24521934 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24521958 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24521972 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24521966 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05377538 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24521986 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10545172 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10545170 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10545169 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10545171 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1423323_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10545168 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1423323_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1423323_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 56753_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 56753_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600018630.mm.1 TC0600002427.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600018630.mm.1 NM_020047.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600018630.mm.1 NM_020047.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600018631.mm.1 TC0600002427.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600018631.mm.1 NM_020047.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600018631.mm.1 NM_020047.3 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1423323_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1423323_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 103648_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 103648_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 160651_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 160651_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1423323_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1423323_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1423323_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1423323_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 329002 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6660341 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6660341 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006660341 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1231513 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1231513 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl28929.1_28-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6660341 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl28929.1_28-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6660341 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1231513 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1231513 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline