Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00507471_s1
          See other DIRAS1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Diras1
          Gene Name:
          DIRAS family, GTP-binding RAS-like 1
          Gene Aliases:
          Di-Ras1, Gbts1, RIG
          Chromosome Location:
          Chr.10: 81019589 - 81025821 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00507471_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Diras1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_145217.2 NP_660252.1 2 147 79
          GenBank mRNA AK081336.1 - 2 146 79
          AY059640.1 - 1 53 79
          BC057556.1 - 2 147 6810812 79

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1000002522.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Diras1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          small GTPase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          small GTPase mediated signal transduction
          metabolic process
          nucleotide binding
          GTPase activity
          GTP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27286932 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27286934 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27286933 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27286931 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27286935 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1997211 BC057556.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1997211 NM_145217.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 615419 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 447888 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 362365 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 30446 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 161967 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P137089 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1997211 BC057556.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1997211 NM_145217.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P149503 BC057556.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P149503 NM_145217.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P149503 AK081336.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27286971 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27286967 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27286946 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27286964 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27286970 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27286948 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27286939 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27286959 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27286956 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27286942 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27286951 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27286940 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27286972 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27286953 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27286947 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27286950 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27286917 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27286958 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27286945 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27286914 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27286961 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27286944 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27286968 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P137089 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P02170103 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P149503 BC057556.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P149503 NM_145217.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P149503 AK081336.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P102444 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P138007 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P137089 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08679270 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08449605 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08823804 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08359824 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08449603 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27286931 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27286935 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27286934 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27286932 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27286933 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286924 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286886 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286953 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286959 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286932 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27287014 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286928 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286934 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286961 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286901 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286935 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286889 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27287012 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27287004 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27287021 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27287010 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286876 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286994 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286946 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286877 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286995 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286991 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286868 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286931 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27287019 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286897 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286920 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286947 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286891 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286958 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286956 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286905 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286882 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286950 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27287007 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286933 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27287006 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286894 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286988 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286878 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286875 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286945 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286967 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286888 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286893 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286936 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27287009 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286944 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286937 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286942 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286922 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27287016 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286912 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286964 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27287015 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286870 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286884 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286879 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286914 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286948 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27287002 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286997 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286962 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286927 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286910 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286900 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27286896 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08359824 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27286920 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27286938 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27286944 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27286964 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27286924 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27286927 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27286970 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27286932 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27286967 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27286950 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27286937 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27286928 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27286952 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27286958 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08679257 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27286945 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27286972 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27286946 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08360395 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27286940 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08555984 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27286939 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27286971 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27286973 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27286922 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27286956 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08679260 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27286933 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08624692 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27286959 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08624687 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08236516 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27286914 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10371035 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10371033 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10371036 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10371034 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1451820_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1425748_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1455526_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10371032 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1425748_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1425748_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1451820_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1455526_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1455526_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1451820_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 208666_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 208666_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000018828.mm.1 NM_145217.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000018828.mm.1 NM_145217.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000018828.mm.1 TC1000002522.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000018829.mm.1 NM_145217.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000018829.mm.1 NM_145217.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000018829.mm.1 TC1000002522.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000018830.mm.1 NM_145217.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000018830.mm.1 NM_145217.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000018830.mm.1 TC1000002522.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1425748_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1425748_at - -
          Mouse Expression Set 430 1455526_at - -
          Mouse Expression Set 430 1455526_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1451820_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1451820_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 138206_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 138206_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1455526_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1451820_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1425748_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1451820_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1455526_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1425748_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1451820_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1425748_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1451820_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1425748_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1455526_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1455526_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 481391 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2640270 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002640270 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1220054 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1220054 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0208666.1_329-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2640270 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0208666.1_329-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2640270 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1220054 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1220054 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl0208666.1_329-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline