Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00510296_m1
          See other 2810025M15RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          2810025M15Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 2810025M15 gene
          Gene Aliases:
          AI429618
          Chromosome Location:
          Chr.1: 157412352 - 157420236 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00510296_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 2810025M15Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_027984.1 1 - 2 776 60
          GenBank mRNA AK012812.1 - 1 - 2 352 60
          BC055845.1 - 1 - 2 776 3585495 60
          BC055878.1 - 1 - 2 362 4222031 60

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0100001431.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2159070 NR_027984.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2159070 AK012812.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2159070 BC055845.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2159070 BC055878.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P163778 NR_027984.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P163778 AK012812.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P163778 BC055845.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P163778 BC055878.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P163778 NR_027984.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P163778 AK012812.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P163778 BC055845.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P163778 BC055878.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 852341 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 33663 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 898224 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 11416 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2159070 NR_027984.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2159070 AK012812.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2159070 BC055845.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2159070 BC055878.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P163778 NR_027984.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P163778 AK012812.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P163778 BC055845.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P163778 BC055878.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P163778 NR_027984.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P163778 AK012812.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P163778 BC055845.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P163778 BC055878.1 mouse_transcriptome
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20748565 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00398483 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00450217 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20748538 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00103789 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20748545 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00994610 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20748532 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20748567 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20748547 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20748563 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20748539 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20748554 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20748558 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00398480 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20748560 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20748561 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00398482 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01072718 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20748549 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20748559 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20748555 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20748542 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10350850 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10350849 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10350852 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10350851 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1428452_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10350848 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1428452_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1428452_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 69953_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 69953_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100011693.mm.1 NR_027984.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100011693.mm.1 NR_027984.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100011693.mm.1 TC0100001431.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100011694.mm.1 NR_027984.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100011694.mm.1 NR_027984.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100011694.mm.1 TC0100001431.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100011691.mm.1 NR_027984.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100011691.mm.1 NR_027984.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100011691.mm.1 TC0100001431.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100011692.mm.1 NR_027984.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100011692.mm.1 NR_027984.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100011692.mm.1 TC0100001431.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1428452_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1428452_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 97374_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 97374_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1428452_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1428452_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1428452_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1428452_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 896798 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6520176 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline