Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00517097_g1
          See other HES6 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Hes6
          Gene Name:
          hairy and enhancer of split 6
          Gene Aliases:
          AI326893, bHLHb41
          Chromosome Location:
          Chr.1: 91411482 - 91413877 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00517097_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Hes6
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019479.3 NP_062352.1 1 - 2 167 66
          GenBank mRNA AB035178.1 - 1 - 2 135 66
          AF247040.1 - 1 - 2 82 66
          AF260236.1 - 1 - 2 139 66
          AK012582.1 - 1 - 2 173 66
          AK013443.1 - 1 - 2 162 66
          AK076135.1 - 1 - 2 167 66
          AK155340.1 - 1 - 2 168 66
          BC012897.1 - 1 - 2 4011223 66

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0100002800.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Hes6

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          basic helix-loop-helix transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription from RNA polymerase II promoter
          multicellular organism development
          nervous system development
          cell differentiation
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding
          transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcription cofactor activity
          transcription factor binding
          protein dimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20442327 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20442333 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20442328 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20442332 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20442340 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20442325 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20442326 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20442341 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20442334 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20442330 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20442331 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P429366 AK155340.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P429366 AK187013.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P429366 AK217330.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P429366 BC012897.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P429366 AK012582.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P429366 AK155340.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P429366 AK187013.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P429366 AK217330.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P429366 BC012897.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P429366 AK012582.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P136215 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P429366 AK155340.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P429366 AK187013.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P429366 AK217330.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P429366 BC012897.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P429366 AK012582.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P429366 AK155340.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P429366 AK187013.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P429366 AK217330.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P429366 BC012897.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P429366 AK012582.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P429366 AK155340.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P429366 AK187013.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P429366 AK217330.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P429366 BC012897.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P429366 AK012582.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P429366 AK155340.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P429366 AK187013.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P429366 AK217330.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P429366 BC012897.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P429366 AK012582.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20442334 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20442328 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20442329 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20442327 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20442324 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20442351 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20442320 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20442341 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20442343 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20442312 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20442323 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20442346 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20442352 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20442349 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20442345 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20442331 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20442332 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20442344 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20442315 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20442325 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20442340 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20442319 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20442314 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20442317 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20442339 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20442338 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20442335 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P136215 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P512301 AK155340.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P512301 BC012897.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P512301 AK012582.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P512301 AK013443.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P512301 AK076135.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P429366 AK155340.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P429366 AK187013.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P429366 AK217330.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P429366 BC012897.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P429366 AK012582.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P429366 AK155340.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P429366 AK187013.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P429366 AK217330.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P429366 BC012897.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P429366 AK012582.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P104059 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P136215 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00503607 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00503601 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00743803 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00503602 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00743768 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00503605 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00743771 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20442328 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20442332 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20442340 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20442326 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20442334 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20442333 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20442341 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20442331 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20442327 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20442325 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20442330 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442284 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442269 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442325 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442282 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442285 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442307 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442317 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442349 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442283 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442314 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442287 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442320 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442267 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442351 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442346 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442342 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442340 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442334 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442332 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442328 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442344 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442352 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442275 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442341 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442343 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442273 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442279 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442312 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442271 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442324 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442268 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442338 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442278 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442263 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442327 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20442315 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20442345 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20442349 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20442340 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20442314 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20442343 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20442307 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00743778 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00743772 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20442328 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20442338 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20442332 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20442344 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20442323 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20442315 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20442325 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20442335 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00743794 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20442324 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00743790 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00462057 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00462047 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20442329 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20442327 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20442342 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20442334 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20442310 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20442352 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20442312 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20442339 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10356599 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10356597 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10356595 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10356594 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10356600 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10356596 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1436050_PM_x_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1452021_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10356593 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436050_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452021_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436050_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452021_PM_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 55927_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 55927_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100022665.mm.1 NM_019479.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100022665.mm.1 NM_019479.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100022665.mm.1 TC0100002800.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100022667.mm.1 NM_019479.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100022667.mm.1 NM_019479.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100022667.mm.1 TC0100002800.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1452021_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1452021_PM_a_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 97334_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 97334_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 169718_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 169718_f_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1452021_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1452021_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1452021_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1452021_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1436050_PM_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1436050_x_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 540411 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 540411 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6550504 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006550504 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000540411 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1220479 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2608043 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1220479 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2608043 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl16476.4_568-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl000908.1_4-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 540411 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6550504 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl000908.1_4-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl16476.4_568-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6550504 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 540411 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2608043 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1214126 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2791952 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2791952 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1214126 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2608043 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl16476.4_568-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline