Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00517691_m1
          See other HSPA5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Hspa5
          Gene Name:
          heat shock protein 5
          Gene Aliases:
          AL022860, AU019543, Bip, D2Wsu141e, D2Wsu17e, Grp78, Hsce70, SEZ-7, Sez7, baffled, mBiP
          Chromosome Location:
          Chr.2: 34772090 - 34776529 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00517691_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information
          • Citations (1)

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Hspa5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001163434.1 NP_001156906.1 4 - 5 647 75
          NM_022310.3 NP_071705.3 3 - 4 729 75
          GenBank mRNA AJ002387.1 - 3 - 4 508 75
          AK004578.1 - 3 - 4 724 75
          AK076079.1 - 4 - 5 643 75
          AK077463.1 - 4 - 5 647 75
          AK144650.1 - 4 - 5 643 75
          AK144742.1 - 4 - 5 643 75
          AK146647.1 - 4 - 5 646 75
          AK148539.1 - 4 - 5 646 75
          AK149447.1 - 4 - 5 646 75
          AK151244.1 - 3 - 4 596 75
          AK151647.1 - 4 - 5 645 75
          AK151806.1 - 4 - 5 646 75
          AK152020.1 - 4 - 5 643 75
          AK152521.1 - 3 - 4 726 75
          AK152958.1 - 4 - 5 646 75
          AK159719.1 - 4 - 5 643 75
          AK160821.1 - 647 75
          AK166739.1 - 4 - 5 643 75
          AK167011.1 - 4 - 5 643 75
          AK168012.1 - 4 - 5 647 75
          AK169034.1 - 4 - 5 647 75
          AK192496.1 - 2 - 3 238 75
          AK195133.1 - 2 - 3 203 75
          AK197130.1 - 2 - 3 194 75
          AK200033.1 - 2 - 3 201 75
          AK219322.1 - 1 - 2 108 75
          BC005785.1 - 2 - 3 363 75
          BC050927.1 - 3 - 4 706 6415084 75
          D78645.1 - 3 - 4 589 75
          U89425.1 - 2 - 3 75

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200000620.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Hspa5

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          ER overload response
          activation of signaling protein activity involved in unfolded protein response
          cerebellum structural organization
          cerebellar Purkinje cell layer development
          positive regulation of cell migration
          negative regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway
          positive regulation of protein ubiquitination
          response to endoplasmic reticulum stress
          maintenance of protein localization in endoplasmic reticulum
          positive regulation of embryonic development
          cellular response to glucose starvation
          negative regulation of apoptotic process
          proteolysis involved in cellular protein catabolic process
          cellular response to interleukin-4
          toxin transport
          nucleotide binding
          glycoprotein binding
          protein binding
          ATP binding
          ATPase activity
          enzyme binding
          protein domain specific binding
          ubiquitin protein ligase binding
          ribosome binding
          unfolded protein binding
          misfolded protein binding

          MicroArray Probes:

          Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200005679.mm.1 NM_001163434.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200005679.mm.1 NM_001163434.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200005679.mm.1 NM_022310.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200005679.mm.1 NM_022310.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200005679.mm.1 TC0200000620.mm.1 MTA TC

          Back To Top
           

          Citations (1)

          Different intracellular pathomechanisms produce diverse Myelin Protein Zero neuropathies in transgenic mice.
          Authors
          Wrabetz L, D'Antonio M, Pennuto M, Dati G, Tinelli E, Fratta P, Previtali S, Imperiale D, Zielasek J, Toyka K, Avila RL, Kirschner DA, Messing A, Feltri ML, Quattrini A
          Journal
          J Neurosci - Page No 2358 (Wed Feb 22 00:00:00 EST 2006)
          Volume (Year)
          26 (2006)
          Product Usage
          -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-knt4q:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0