Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00517908_m1
          See other HSPB2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Hspb2
          Gene Name:
          heat shock protein 2
          Gene Aliases:
          27kDa, 2810021G24Rik, HSP27, MKBP
          Chromosome Location:
          Chr.9: 50751072 - 50752354 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00517908_m1
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Hspb2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_024441.3 NP_077761.3 1 - 2 181 115
          GenBank mRNA BC064051.1 - 1 - 2 120 948723 115

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0900002277.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Hspb2

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          somatic muscle development
          response to heat

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P222624 BC064051.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P222624 BU704695.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P222624 NM_001164708.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P222624 NM_024441.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P222624 AK012780.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P222624 BC064051.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P222624 BU704695.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P222624 NM_001164708.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P222624 NM_024441.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P222624 AK012780.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P133324 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P222624 BC064051.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P222624 BU704695.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P222624 NM_001164708.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P222624 NM_024441.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P222624 AK012780.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P222624 BC064051.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P222624 BU704695.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P222624 NM_001164708.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P222624 NM_024441.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P222624 AK012780.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P322138 BC064051.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P322138 NM_024441.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P222624 BC064051.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P222624 BU704695.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P222624 NM_001164708.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P222624 NM_024441.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P222624 AK012780.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P222624 BC064051.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P222624 BU704695.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P222624 NM_001164708.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P222624 NM_024441.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P222624 AK012780.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26505423 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26505419 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26505429 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26505416 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26505421 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26505426 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26505418 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26505428 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26505430 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26505422 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26505420 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P133324 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P322138 BC064051.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P322138 NM_024441.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P222624 BC064051.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P222624 BU704695.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P222624 NM_001164708.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P222624 NM_024441.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P222624 AK012780.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P222624 BC064051.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P222624 BU704695.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P222624 NM_001164708.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P222624 NM_024441.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P222624 AK012780.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P134186 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P133324 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07804145 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07804147 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07804169 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07804161 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07804141 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26505359 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26505358 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26505430 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26505350 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26505418 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26505420 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26505388 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26505368 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26505364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26505486 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26505386 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26505422 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26505381 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26505382 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26505346 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26505352 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26505392 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26505426 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26505366 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26505375 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26505377 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26505354 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26505363 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26505393 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26505355 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26505378 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26505423 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26505428 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26505389 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26505374 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26505390 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26505416 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26505344 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26505380 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26505347 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26505426 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26505420 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26505422 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26505423 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26505416 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26505418 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10585215 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10593419 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10593420 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1429888_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10585214 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10593418 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429888_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429888_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 69253_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 69253_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900018989.mm.1 NM_024441.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900018989.mm.1 NM_024441.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900018989.mm.1 TC0900002277.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1429888_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1429888_PM_a_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 103214_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 103215_g_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 103214_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 103215_PM_g_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 168908_s_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 168908_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1429888_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1429888_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1429888_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1429888_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 811446 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 1990110 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1990110 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001990110 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1220777 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1220777 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl35873.2.103_19-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1990110 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl35873.2.103_19-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1990110 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2613904 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2613904 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0